Ofrene angripes! De uvanlige mistenkte er på krigsstien!
Bingwen Bug Beater… er bevæpnet med en sprayboks med EtO. Når han bruker denne til å sterilisere produkter for mikrobiologifiltrering, kan han etterlate seg rester og drepe mikroorganismer du prøver å gjenopprette. Han har også en fluesmekker med rutenett for å drepe mikroorganismer. Heltrukne linjer på membranrutenett kan forhindre danning av kolonier, redusere gjenopprettingen og forårsake unøyaktige tellinger eller falske resultater. I tillegg til det gjør han alt han kan for å hindre mikroorganismene i å nå membranen ved å fange dem i posen sin. Graderingsmerker på innsiden av mikrobiologitrakter kan forårsake opphopning av mikroorganismer, forhindre at de gjenopprettes på membranen og forårsake falske resultater. På samme måte kan de firkantede bunndelene til enkelte trakter også fange mikroorganismer og forhindre gjenoppretting.
Be om gratisprøve Be om gratis prøveversjon
Hannah Holey jobber tett sammen med Benoit. De dreper mikroorganismer eller prøver å hindre dem i å nå frem til membranen. Membraner av lav kvalitet gir ikke god gjenoppretting av mikroorganismer, noe som kan føre til falske negative resultater.
Merket ditt og forbrukerne er det viktigste, så det å minimere risikoen for falske negative resultater for å unngå tilbakekallinger, er helt avgjørende.
Difficult Dara… er vond å ha med å gjøre og kjemper hardt for å beholde membranen sin. Enkelte filtertraktprodukter for mikrobiologi kan gjøre det veldig vanskelig å få ut membranen. Du må påføre mye kraft nedover for å fysisk bryte membranen ut av trakten.
Shuji Solid Grid… får betalt ut fra hvor mange laboratorieteknikere som havner hos øyelegen på grunn av belastning på øynene. Heltrukne rutenett kan gjøre det vanskelig å telle antallet kolonier nøyaktig, og i tillegg kan øynene bli slitne mens du stirrer inn i mikroskopet under tellingen.
Når laboratorieteknikere utfører mange tester om dagen, er brukervennlighet svært viktig.
Christophe Cross-Contamination… må ta på seg skylden for unødvendig ny testing, etterbehandling og kassering av produkter grunnet falske positive resultater ved mikrokvalitetskontroller. Vakuummanifolder for mikrobiologi kan forårsake luftuttrekking eller tilbakestrømming av tidligere testvæsker inn i en ny testmembran. I tillegg er enkelte manifolder for vanskelige å ta fra hverandre og for store til å kunne autoklaveres på enkel måte. Dette medfører risiko for at en skitten manifold kan forårsake krysskontaminering fra én test til en annen.
For å sikre høyest mulig fortjeneste er det helt avgjørende at du unngår falske positive resultater ved å minimere krysskontaminering.