Kontaktplater og kontaktobjektglass
Kontaktplatene finnes i enkel, dobbel eller trippel innpakning komplett med dyppglass og i samsvar med gjeldende forskrifter. Tilgjengelig med TLHTh-nøytralisator (tween, lecitin, histidin, tiosulfat) sammen med strålingssertifikat.
Sedimenteringsplatene strålebehandles for aktiv eller passiv luftovervåking. De fås i blisterpakning eller klassisk pakning med dyppglass. I samsvar med gjeldende forskrifter.
Produktvalg
Kontaktplater
En enkel og effektiv måte for å påvise mikrobiologiske kontamineringer på overflater.
Dipslide
Testing med dyppglass er en sikker, pålitelig, økonomisk og rask indikator på forekomst av bakterier, gjær og mugg på overflater og i væske ...
Miniinkubator
Praktisk miniinkubator for dipslides og kontaktplater til hygienetesting.