HY-RiSE®, fargehygienetest
Hurtigtest for manuell vurdering av overflatens renhet, spesielt for næringsmiddelindustrien.
- Langt mer følsom enn en visuell kontroll
- Enkel å utføre og lese
- Resultater i løpet av 5 minutter
- Ingen instrumenter er nødvendige