ICP-standarder
VWR kan tilby et bredt utvalg av ICP standarder. Våre kunder kan dra fordel av å bruke to uavhengig produserte standarder fra en leverandør. Standardene er sporbare til NIST.
Skriv inn stoffnavnet i søkefeltet, og begrens visningen til bare Merck. Beskrivelsen viser hvilket produkt du trenger.
Produktvalg
VWR Chemicals ICP-standarder
ARISTAR-reagenser med høy renhet til elementær sporanalyse ...
Merck ICP-standarder
CertIPUR™ ICP-enkeltelementstandarder er sertifisert i et akkreditert laboratorium, er i samsvar med DIN EN ISO 17025 og kan spores direkte til internasjonale standarder, f.eks. NIST ...