Fuktighetsanalyse
Fuktighetsanalysatorer er en viktig analyse ved kvalitetskontroll, produksjonskontroll og produktutvikling i mange industrier, som farmaindustrien og matvareindustrien osv.
Fuktighet kan påvirke produktenes levetid og også påvirke mange andre anvendelser. Tørkevekter er et raskt alternativ til den klassiske ovnstørkemetoden.
VWR tilbyr et viktig utvalg av tørkevekter fra velkjente merker som Sartorius og Ohaus, inklusive vårt eget VWR merke, alle med spesifikke egenskaper som imøtekommer spesifikke behov for anvendelse.
- Infrarød eller halogenvarme for raske resultater
- Keramiske eller viklede kvartselementer for mer nøyaktig måling
Verifiserte versjoner (OCE) til bruk i juridisk metrologi tilgjengelig.
Produktvalg
Fuktighetsanalysatorer, VWR®
Økonomisk utvalg av robuste kompakte instrumenter til rutinemålinger
Fuktighetsanalysatorer, Ohaus
Med fokus på presisjon, til rutinemessig og profesjonelt bruk.
Fuktighetsanalysatorer, Sartorius
Premium nivå med fokus på høy presisjon, til rutinemessig og profesjonelt bruk.
Veie- og tørkedishes
Kraftige aluminium dishes som er kompatible med de fleste fuktighets vekter og tørkere