Kjøleinkubatorer
Utvalgte produkter
Kjøleinkubatorer med Peltier-teknologi, INCU-Line® ILPR-serien
Kjøleinkubatorene med Peltier-teknologi har utmerket temperaturstabilitet og fordeler temperaturen jevnt. De er energieffektive og miljøvennlige, har et lavt støynivå og er nesten vibrasjonsfrie, ettersom det ikke er noen kompressor montert. Spar penger, og beskytt planeten!