Temperatur: måling – loggføring – akkrediterte tjenester
I tillegg til et omfattende utvalg av enheter for måling eller loggføring av temperatur, tilbyr VWR også et variert utvalg av tjenester for overvåking og akkreditert kalibrering.
Du finner ytterligere informasjon og hele produktutvalget nedenfor.
For å få full oversikt over alle produkter for måling og loggføring av temperatur og luftfuktighet kan du laste ned HSG-en.
Produktvalg
Bare måling av temperatur, fra –50 til 70 °C
- Med probe, flaskeprobe eller til måling av omgivelsestemperatur
- Lesbarhet: 0,1 °C, nøyaktighet: ± 1 °C
Måling av temperatur, med alarm, fra –50 til 70 °C
- Med probe, flaskeprobe eller til måling av omgivelsestemperatur
- Lesbarhet: 0,1 °C, nøyaktighet: ± 1 °C
Måling av temperatur, med radiosignal, fra –30 til 70 °C
- Med flaskeprobe
- Lesbarhet: 0,1 °C, nøyaktighet: ± 1 °C
Svært nøyaktig datalogging av temperatur, med alarm, fra –50 til 70 °C
- Med prober, flaskeprober
- Lesbarhet: 0,01 °C, nøyaktighet: ± 0,1 °C
Datalogging av temperatur, ideell for transport, fra –35 til 50 °C
- Uten probe
- Lesbarhet: 0,1 °C, nøyaktighet: ± 0,2 °C
- Med holder og kabel eller Bluetooth
Svært nøyaktig datalogging av temperatur, fra –50 til 70 °C
- Med prober, flaskeprober
- Lesbarhet: 0,01 °C, nøyaktighet: ± 0,25 °C
- Dataminne på opptil 1 000 000 dataposter
Svært nøyaktig datalogging av temperatur, fra –90 til 105 °C
- Med prober
- Lesbarhet 0,01 °C, nøyaktighet ± 0,2 °C og 0,1 °C
- Dataminne på opptil 1 000 000 dataposter
Trådløs datalogging (med mer) av temperatur, SenseAnywhere, fra -200°C to + 200°C
- Uten prober
- Lesbarhet: 0,01 °C, nøyaktighet: ± 0,15 °C
- Sanntid, skybasert
Akkreditert kalibrering for alle termometrene og dataloggerne dine
Merkeuavhengig ISO 17025-akkrediterte kalibreringstjenester for temperaturenheter som termometre, dataloggere, blokker og bad.
Fordelene for deg
- godkjent kvalitet
- detaljert prosessdokumentasjon
- alle merker og modeller
- sporbar til NIST
- ISO 17025-kalibreringssertifikat
- punktlig påminnelsessystem
- kan kombineres med fuktighetskalibrering