Kjøleskap
Liebherr gnistfritt MediLine-laboratoriekjøleskap, ATEX, LKexv
Dette kjøleskapet er utstyrt med tvungen luftavkjøling med et elektronisk kontrollsystem som sikrer stabil temperatur og jevn temperaturfordeling. Det er utviklet særlig for oppbevaring av eksplosive og svært brannfarlige stoffer.
MediLine-laboratoriekjøleskap for montering under benk, Compact, LKUv
Modellene for montering under benk er 820 mm høye og passer under nær sagt alle laboratoriebenker. Tvungen luftavkjøling og et nøyaktig elektronisk kontrollsystem sikrer stabil temperatur og jevn temperaturfordeling.
MediLine kjøleskap/fryser med gnistfritt interiør til laboratorier, ATEX, LCexv
Kjøleskap/fryser med gnistfritt interiør for oppbevaring av eksplosive og svært brannfarlige stoffer.
Komplett utvalg av kjøleskap
Du finner hele VWRs kjøleskaputvalg her.