Masterflex® slangepumper og væskehåndteringsløsninger
Carousel
Masterflex® Peristaltiske pumpesystemer, konstruert for lang levetid, gir enestående nøyaktighet og repeterbarhet, og sikrer optimal ytelse fra forskningsfasen til full produksjon.
Våre pumper kan skryte av å kunne tilby det nyeste innen biometrisk teknologi, inkludert MasterflexLive® Skybasert konnektivitet, enkel kontroll og slangebytte, en vedlikeholdsvennlig og kostnadseffektiv løsning for dine peristaltiske pumpebehov.
Velg blant et bredt spekter av strømningshastigheter med vår forskjelligartede peristaltiske pumpeserie:
  • Masterflex Ismatec® Serie 0,0001 til 365 ml/min
  • Masterflex L/S® Serie 0,00005 til 3400 ml/min
  • Masterflex I/P® Serie 0,001 til 26 LPM
  • Masterflex B/T® Serie 0,3 til 42 LPM
Med over 10 000 pumpealternativer og mange slangesammensetninger, kan du finne akkurat det du trenger fra Masterflex® merke.
MasterSense™ smart pump systems
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Find your pump
Væskehåndteringsløsninger, funksjoner og fordeler
Våre væskehåndteringsløsninger er utformet for å støtte hele virksomheten. Vårt system støtter sporbarhet og IQ/OQ/PQ.
Pumpene våre har lenge vært pålitelige for: 
  • Bioprosessering
  • Tilsetting av kjemikalier
  • Mat og drikkevarer
  • Dispensering av kosmetika
  • Blekk/belegg
  • Cellulose og papir
  • Halvleder
  • Vann og avløpsvann
Dessuten har pumpene våre enestående fordeler, inkludert:
  • Robust merkevarebeskyttet design som ikke ødelegges i krevende miljøer
  • Høyeste kvalitet for nøyaktighet, presisjon og repeterbarhet
  • System med høyt volum der væsken bare berører slangematerialet
Væskehåndteringsløsninger – Fra forskning til produksjon
Dedikert til suksess i hele væskebanen – fra forskning til produksjon
Flere applikasjoner
Masterflex® engasjerer seg for din suksess, fra laboratorieforskning til storskalaproduksjon. Våre robuste pumper og slanger har lang levetid og sørger for færre avbrudd under den vitenskapelige prosessen, så vel som pålitelig nøyaktighet og fullt samsvar med standarder, tiltak og forskrifter.
Utvalgte produkter
Tilpassede tjenester og verktøy
Tilpassede tekniske løsninger
Partnerskap for tilpassede tekniske pumper – gjøre ideer til virkelighet i over 50 år.
Finn ut mer
Tilpasset kutting av slanger
Vi har fleksibilitet til å imøtekomme dine behov og spare deg tid og penger. Velg slangetype, lengde og mengde.
Finn ut mer
MasterflexLive®
Med MasterflexLive® får du sanntids overvåkning av alle pumpeparametere.
Finn ut mer
Masterflex til engangsbruk
Din kilde for sterile bioprosessenheter til engangsbruk
Finn ut mer
Kjemisk kompatibilitet
Søk etter kjemikaliet for å se den virkningen det har på hundrevis av materialer
Finn ut mer
Masterflex utvalgsverktøy
Finn det anbefalte fullstendige slangepumpesystemet for deg på mindre enn 6 spørsmål!
Finn ut mer
Opprett forbindelsen med Masterflex®, en del av Avantor®
Opprett forbindelsen med Masterflex® (en del av Avantor) for å holde deg oppdatert om avanserte og innovative væskebaneløsninger med:
  • Case-studier
  • Webinarer
  • Guider og slik-gjør-du-det
Registrer deg for e-postkommunikasjon i dag
Vi utvider alltid våre produktlinjer, slik at du skal få et enda bedre tilbud. Se alle Masterflex-produktene.