Termostatbad for kjøling og oppvarming
VWR termostatbad for kjøling/oppvarming
Termostatbad i rustfritt stål med valg mellom avansert programmerbar eller avansert digital temperaturkontroller. Pumpe med variabel hastighet, med ekstern sirkulasjon og kapasitet for temperaturkontroll.
Huber kjøle- og varmetermostater, rustfritt stål, Ministats®
Den kompakte størrelsen gjør det mulig å plassere Ministats® i selv de minste områder. De er utviklet hovedsakelig for ekstern bruk, men badåpningen gjør det også mulig å plassere gjenstander i et termostatbad.
Lauda sirkulasjonstermostater for kjøling/oppvarming, termoelektriske, LOOP
LOOP-produktserien omfatter to termoelektriske sirkulasjonstermostater for ekstern temperaturkontroll. Temperaturkontroll uten bruk av kjølemidler og med Peltier-teknologi.
Grant termostatbad for kjøling/oppvarming, LT ecocool™-serien
Miljøvennlige termostatbad for kjøling og oppvarming med et intuitivt brukergrensesnitt. De passer perfekt til ekstern bruk innen farmasi, utdanning, industri og Life Science.
Julabo termostatbad for kjøling/oppvarming, CORIO™ CD-F-serien
CORIO™ CD-kontrollenheten er en avansert enhet med profesjonell teknologi for krevende bruksområder. Den kan brukes for temperaturkontroll både internt og eksternt.