Lauda-produkter
Lauda sirkulasjonskjølere, Microcool
Denne serien med sirkulasjonskjølere omfatter fem kompakte modeller som gir kjølekapasitet fra 0,25 til 1,2 kW ved ekstern bruk. Enhetene er ideelle når du må avlede varme raskt og pålitelig.
Lauda varmetermostater med gjennomsiktige bad, ECO
ECO-enheter med gjennomsiktige plastbad gjør det mulig å holde øye med prøver når dette er nødvendig. De har en bryter for kontroll av gjennomstrømningshastigheten mellom intern og ekstern sirkulasjon.
Lauda sirkulasjonstermostater for kjøling/oppvarming, termoelektriske, LOOP
LOOP-produktserien omfatter to termoelektriske sirkulasjonstermostater for ekstern temperaturkontroll. Temperaturkontroll uten bruk av kjølemidler og med Peltier-teknologi.