VWR-produkter
VWR-sirkulasjonskjølere
Disse sirkulasjonskjølerne er en miljøvennlig, vannbesparende og pålitelig metode for å kontrollere væsketemperaturen i åpne tanker eller systemer med lukkede sløyfer.
VWR-termostatbad for kjøling med MX-temperaturkontroller
Bad i rustfritt stål med brukervennlig MX-temperaturkontroller. Badet kan også brukes for ekstern lukket sløyfesirkulasjon. Cool Command™-teknologi regulerer hvor mye kjøling som kreves, noe som gir energibesparing.
VWR-termostatbad for oppvarming
Termostatbad i rustfritt stål med avansert programmerbar eller avansert digital temperaturkontroller. Pumpe med variabel hastighet, med ekstern sirkulasjon og kapasitet for temperaturkontroll.
VWR termostatbad for kjøling/oppvarming
Termostatbad i rustfritt stål med valg mellom avansert programmerbar eller avansert digital temperaturkontroller. Pumpe med variabel hastighet, med ekstern sirkulasjon og kapasitet for temperaturkontroll.