Leica Compound inverterte mikroskoper
Leica inverterte mikroskoper gir deg topp ytelse slik at forskningen din kan gi resultater.
Leica DMi1 invertert mikroskop støtter dine spesifikke arbeidsrutiner i cellekulturlaboratoriet. Bruken er så intuitiv og komfortabel at du kan fokusere fullt og helt på arbeidet. Velg funksjonene du trenger og legg eventuelt til akkurat det ekstrautstyret som arbeidet ditt krever. Med topp optikk, ergonomisk design og 5 W LED belysning, er Leica DM IL LED ideell for cellekulturer, mikromanipulering, dokumentasjon av immunfargede prøver og rutineundersøkelser av levende celler.
Leica DM IL LED har omfattende kontrastmetoder for den type prøveovervåkning du trenger. Fasekontrast med toppkvalitet, eksellent modulasjonskontrast og strålende fluorisering er ikke langt unna. Robust og stabilt, med rikelig plass når du bruker verktøy og lange kulturkolber og god belysning som ikke genererer varme, gjør arbeidet med dette mikroskopet enkelt og praktisk.
Dette mikroskopet er sertifisert for de spesielle kravene som stilles til in-vitro diagnose (IVD) og in-vitro befruktning (IVF).
DMi1
Helt riktig for labber med levende celler - et smart valg for rask kontroll. Det gode designet og kvalitetskontrollelementene gjør arbeidet komfortabelt.
DM IL LED
Leica DM IL LED invertert rutinemikroskop har omfattende kontrastmetoder for den type prøveovervåkning du trenger.
Mateo TL
Et digitalt mikroskop for rutinemessig cellekultur med et intuitivt oppsett og bruk, noe som gjør prosessen rundt overvåkning av cellekulturvekst hurtig og enkel for ethvert medlem på laboratoriet.