Slik laster du en slange inn i Masterflex L/S standard pumpehoder
Videosammendrag
Videodemonstrasjon Slik laster du en silikon- og Tygon Lab-slange inn i et standard Masterflex L/S pumpehode.
Trinnene
Forhåndslasting
- Velg et L/S-standardpumpehode: for tynnveggsslanger eller for tykkveggsslanger
- Se til at "trykkvaskerne" finnes på begge sider av rotoren
- Finn slangenøkkelen og sett den til side
- Slangenøkkelen gir tilstrekkelig strekk til og sentrerer slangen
Lasting av silikon- eller Tygon Lab-slange
- Velg ønsket lenge på slangen
- Sett inn slangekoblingene og klemmene
- Fjern en av hodets "endeklokker"
- Roter det slik at portene er i håndflaten
- Plasser slangen i porten ved bruk av den naturlige kurven
- Hvil den mot de første to rullene
- Sett inn slangenøkkelen mellom slangen og rotorplaten
- Drei nøkkelen og skyv langs slangen til den andre siden, samtidig som slangen holdes på plass
- Fjern nøkkelen når du er ferdig
- Sett på endeklokken igjen og innjuster begge
- Klem sammen de to halvdelene. Ikke klem slangen med fingrene eller mellom de to halvdelene.
- Hvis lukking av pumpehodet er vanskelig, sett inn slangenøkkelen i åpningen og drei 1-2 ganger
- Kontroller at slangen er sentrert i pumpehodet
TIPS: Med Tygon-slangen: Hvis det er vanskelig å vri nøkkelen eller lukke pumpen, bruk en dråpe vann og før den over kanten på slangen. Dette vil hjelpe nøkkelen til å gli lett over slangen.
YTTERLIGERE TIPS: Nå du er klar til å skifte ut slangen, sett inn slangenøkkelen i åpningen og drei 1-2 ganger for å skyve pumpehodet lett fra hverandre og gjøre det enklere å fjerne slangen.
Videotranskript
Før lasting
Disse er L/S standardpumper. Hvert pumpehode er designet for én størrelse av slangen, sørg for optimal inkludering og ytelse. I dag kommer jeg til å demonstrere den riktige måten til å laste et Masterflex L/S standard pumpehode. Men la oss først se på de to typene av L/S standardpumper. Pumpehodet bruker tynnveggsslange, det har rullere som stikker lett frem forbi platen. Dette pumpehodet bruker tykkveggsslanger. Det har rullere som befinner seg rett på innsiden av platen. Merk "trykkvaskerne" på hver side og se til at begge trykkvaskerne er på rotoren. Dette er en slangenøkkel. Vi kommer til å bruke denne i prosessen med å laste pumpen. Bruk av slangenøkkelen gjelder riktig strekning til slangen samt sentrene av slangen på rullerne og inne i pumpen. La oss nå laste pumpehodet!
Slik laster du silikonslangen inn i et standard pumpehode
Velg først en ønsket slangelengde som du skal plassere i pumpen. Sett inn slangekoblinger og slangeklemmer for å holde koblingene på plass. Dette er et silikonmateriale. Merk hvordan slangen har en naturlig kurve. Og du kommer til å laste denne naturlige kurven med rotoren. Fjern en av "endeklokkene". Roter det slik at portene er i håndflaten. Ta slangen med den naturlige kurven, plasser den i porten, hvil den mot de første to rullerne, og ta denne slangenøkkelen og sett den inn mellom slangen og rotorplaten. Merk hvordan nøkkelen presser slangen inn i huset. Jeg kommer nå til å starte dreiingen av denne nøkkelen hele veien til den andre siden, mens slangen holdes på plass med tommelen min. Bruk nøkkelen, den skal trykke slangen jevnt inn i pumpen. Flytt tommelen lett over og fjern nøkkelen. Skift ut endeklokken og vær forsiktig så du ikke klemmer slangen og innrett den i linje. Klem sammen de to halvdelene, samtidig som du ser på for å være sikker på at du ikke klemmer slangen mellom de to halvdelene. Merk hvordan slangen nå er i senter av pumpehodet
Slik laster du Tygon Lab-slangen inn i et standard pumpehode
Tygon-slange er litt stivere i materialet enn silikon. Gjenta samme lasteprosedyren som med silikonslangen ovenfor. Her er et lite triks for å hjelpe til med lastingen av denne typen materiale. Hvis det er litt vanskelig å vri nøkkelen eller lukke pumpen, bruk en dråpe vann og før den over kanten på slangen. Dette vil hjelpe nøkkelen til å gli lett over slangen. Noen ganger når du setter pumpehodet sammen igjen, er det litt vanskelig. Ta nøkkelen og sett den i åpningen og drei den én eller to rotasjoner. Dette vil strekke slangen litt og slakke den. Pumpen skal lukke litt enklere. Pass på at du ikke klemmer slangen, og se til at den er sentrert. Hvis den ikke er fullstendig sentrert, ikke bekymre deg, for når du monterer den på pumpen og kjører den, vil den automatisk sentreres inne i pumpen – fordi du brukte nøkkelen og strakk slangen tilstrekkelig.
Enda et triks for å dele: En enkel måte å åpne pumpen på når du er klar til å skifte slangen. Bruk slangenøkkelen igjen, sett den inn i åpningen, drei den et par ganger. Dette vil skyve pumpehodet litt fra hverandre. Dermed vil det være enklere å ta ut slangen
Sist oppdatert:03.05.2021