Vernehansker
Vernehansker for mekanisk og kjemisk risiko
Du vil finne den perfekte vernehansken til forskjellige anvendelser i vårt rike utvalg av hansker - for alle våre produkter legger vi både stor vekt på god passform og på den forskrevne beskyttelsesklassen.
Phynomic XG hansker
Ekstremt robuste, men fleksible hansker som tilbyr eksepsjonelt grep til bruk i fuktige, oljeglatte omgivelser.
phynomic C5 kuttbeskyttende vernehansker
Kuttbeskyttende hansker nivå C med strikket bråt og aquapolymerskum på håndflater og fingertupper.
Rubiflex SXG kjemikaliehansker
Kjemikaliehansker med nitril butadien gummibelegg, gir spesielt godt tørt og vått grep.
uchem 3300 kjemikaliehansker
Kjemikaliehansker med utmerket taktil følelse.
C500 XG
Kuttbeskyttende vernehansker med Bamboo Twinflex teknologi for enestående brukerkomfort og perfekt klimakontroll.
u-chem 3200
Pålitelig kjemikaliehanske i slim-fit design med perfekt grep og fleksibilitet