Life Science Workflows
Innovative products from sample preparation to sample handling and separation allowing confident identification and characterisation of samples in your life science workflow.
Produktvalg
MAbPac™ RP LC-kolonner
For HPLC- og LC/MS-karakterisering i omvendt fase (RP), og med høy ytelse, av monoklonale antistoffer (mAb-er), fragmenter, varianter, antistoff-legemiddel-konjugater (ADC-er), PEGylerte proteiner og bispesifikke proteiner.
MAbPac™ SCX-10 LC-kolonner
Brukes ved svært effektiv analyse av monoklonale antistoffer og tilknyttede varianter med høy oppløsning. Den unike ikke-porøse harpiksen gir oppløsningskraften som trengs for å separere mAb-varianter som skiller seg fra hverandre med én ladet rest.
MAbPac™ SEC-1-kolonner
For separasjon av analyse av monoklonale antistoffer (mAb), inkludert monomerene, aggregatene og FAB- og FC-fragmenter som er et resultat av proteolyse.
MAbPac™ HIC-10-kolonner
En silikakolonne med høy oppløsning som er designet for separasjon av monoklonale antistoffer (mAb-er) og beslektede biologiske stoffer gjennom hydrofob interaksjon.
MAbPac™ HIC-20 HPLC-kolonner
Brukes til separasjon av monoklonale antistoffer (mAb-er), mAb-fragmenter og oksiderte varianter av hydrofob interaksjonskromatografi (HIC). Den unike kjemien til denne silikakolonnen gir høy oppløsning og utmerket selektivitet.
MAbPac™ HIC-Butyl HPLC-kolonner
Disse kolonnene brukes til å separere monoklonale antistoffer (mAb-er) og antistoff-legemiddel-konjugater (ADC-er). De er basert på hydrofile, ikke-porøse polymerpartikler på 5 μm som fungerer med butylgrupper.
GlycanPac™ AXR-1 LC-kolonner
En silikabasert kromatografikolonne med høy ytelse som oppnår separasjon i blandet modus ved å bruke en kombinasjon av ladning, isomerstruktur og størrelse.
DNAPac™ RP-kolonner
Oppnå overlegne oligonukleotidseparasjoner i omvendt fase. Den unike kjemien er designet for analyse av oligonukleotider og DNA/RNA-fragmenter med dobbel streng (ds) ved bruk av LC-UV eller LC-MS.