SureSTART autosampler rør og mikroplater
Med 3 definerte ytelsesklasser - delt inn etter ytelse og krav - blir valget av riktig Thermo Scientific-™ SureSTART™ produkt enkelt, entydig og lett.
Få mer ut av forbruksbudsjettet ditt
Innebygde mengderabatter gir deg ekstra fordeler - jo mer du kjøper, desto mer sparer du.
Garantert kvalitet, ytelse og kompatibilitet
Passer alle aktuelle HPLC/UHPLC eller GC instrumentmerker. Med mer enn 40 års erfaring med levering av rør og mikroplater, oppfyller SureSTART™ sertifiserte produkter konsekvent alle kvalitetsspesifikasjoner.
Vi gir deg det du trenger - fra innarbeiding av nye, patenterte produkter for minimering av prøvefordamping til et nøye utvalgt sortiment som gir prøvesikkerhet og lav adsorpsjon - så du kan være sikker på å oppfylle alle lovbestemmelser.
Utforsk SureSTART™ Løsninger for prøvehåndtering:
5 grunner for SureSTART
Et nytt nivå for ytelse, reproduserbarhet og målenøyaktighet.
En god analyse starter med riktige produkter.
Lær mer om SureSTART
Ytelsesklasse 1: Generelle analyser, godkjent for kromatografi
Passer for QA/QC-funksjoner med bruk av kjernedetektor, non-MS.:UV/Vis, PDA, RI, ELSD, FLD, FID, NPD, ECD, TCD, eller FPD.
Ytelsesklasse 2: Analyser med høyt gjennomløp. Når robusthet og reproduserbarhet er viktig
Passer for QA/&QC-programmer der det brukes MS-teknologi. Forbindelseskonsentrasjoner er lett påviselige eller på lavt påvisningsnivå.
Ytelsesklasse 3: Høy ytelse - når sensitivitet er et krav
Passer for krevende og forskningsbaserte programmer med bruk av MS-teknologi. Konsentrasjoner av forbindelser som ligger på/nær metodens målegrense.