Ytelsesklasse 2: Analyser med høyt gjennomløp. Når robusthet og reproduserbarhet er viktig
Hold deg kompatibelt klar for prøver med høyt gjennomløp i regulerte miljøer
Velg Thermo Scientific™ SureSTART™ ytelsesklasse 2-produkter for å sikre høy kvalitetsdata med en uavbrutt arbeidsflyt i applikasjoner med høyt gjennomløp ved bruk av GC, HPLC/UHPLC, enkle eller tredobbelt kvadrupole MS-systemer. Bruk disse hetteglassene i ytelsesklasse 2 for rutinemessige QA/QC-applikasjoner, der analyttnivåene er oppnåelige eller nært metodens deteksjonsnivå. Disse produktene har svært lavt metallinnhold og ekstraherbare og utskillbare elementer og er i samsvar med høye standarder, slik at du kan oppfylle dine lovbestemte krav. De er utstyrt med sertifisert spesifikasjon for å sikre deres fysiske dimensjoner og kompatibilitet med prøvetakeren.
Hvis du har behov for produkter som støtter rutinemessige analyser, er våre produkter i ytelsesklasse 2 her for deg. Velg produktene med de to bølgene.
Innenfor ytelsesklasse 2 vil du finne et utvalg av sett (inkludert vårt utvalg av EPA og scintillasjon), hetteglass, lokk, innsatser, septa og propper.
- Alle produkter innenfor denne ytelsesklassen egner seg til bruk med GC, HPLC/UHPLC og massespektrometri (MS)
- Volumstørrelser strekker seg fra 0,3 ml til 20 ml og dekker et begrenset prøvevolum for headspace-analyser
Spesifikasjon sertifisert
- Alle Thermo Scientific™ SureSTART™-hetteglass er dimensjonsverifiserte for å sikre kompatibilitet med prøvetakeren
- Inspisert med automatisert visuell kontroll og seglass for å sikre kritiske dimensjoner og toleranser
- Hetteglass oppfyller alle krav fra US, EU, JPN Pharmacopeia
- Enhetlig og defektfri
Lot sporbar
- 100 % sporbar gjennom produksjonsprosessen
- Samsvarssertifikat tilgjengelig etter lotnummer på forespørsel
Produkter i ytelsesklasse 2 inkluderer:
SureSTART™ -hetteglass/lokk
-
Glass: brunt/klart
Skrue 2 ml
Snepplokk 2 ml / 11 mm snepp- og krympelokk (magnetisk stål og aluminium)
Krympelokk 2 ml / 11 mm krympelokk (magnetisk stål og aluminium)
Mikrohetteglass med skruhals 1,7 ml - høy gjenvinning
9 mm skrue AVCS™-lokk
-
Innsatser
-
Headspace glass: brunt/klart
Krympelokk 10 ml
Krympelokk 20 ml
20 mm krympelokk (magnetisk stål og aluminium)
20 m septas (for 10+20 ml hetteglass)
Skrue 4 ml
13 mm skrulokk
Skrue 10 ml
Skrue 20 ml
18 presisjonsskrulokk
-
Hetteglass/lokk. Septasett
Sertifisert spesifikasjon 2 ml SureSTOP™ skruhetteglass / AVCS™ lokksett
EPA-sertifisert skruhetteglass / lokksett
Sertifisert spesifikasjon 20 ml klart skruhetteglass i glass og 24 mm lukket topp skrulokksett for scintillasjon
SureSTART™ -krympere, avkrympere og lokkfjerning
Krympere, avkrympere og lokkfjerningstenger
Kjevesett for programmerbare elektroniske høyeffekts krympestasjoner
Elektroniske hetteglasskrympere og avkrympere
Elektroniske håndholdte krympere og avkrympere
Tilbehørsbase for krympestasjon (baseplate og stang)
SureSTART™ brønnplater, matter, forseglingstaper, håndholdte applikatorer
Sertifiserte WebSeal™-plater, plast, ikke-belagte, ikke-sterile
WebSeal™ -matter og -forseglingstaper, ikke-sterile