Ytelsesklasse 3: Høy ytelse - når sensitivitet er et krav
Beskytt de mest verdifulle prøvene og lever konsistente, reproduserbare resultater for de mest krevende analysene
Vår Thermo Scientific™ SureSTART™ ytelsesklasse 3-produkter er pakket i renrom for å beskytte dem mot miljøfaktorer, og de inneholder de laveste mengdene/nivåene av metaller, ekstraherbare og utskillbare elementer; noe som sikrer at du kan få den sensitiviteten og selektiviteten du ønsker fra dine mest utfordrende analytter på sikker og konsistent måte.
Hvis du ser etter den optimale ytelsen fra metodene dine, samtidig som du opprettholder høyeste nivå og prøvesikkerhet og integritet, vil våre produkter i ytelsesklasse 3 oppfylle dine behov. Velg produktene med de tre bølgene.
For analytter som er utsatt for glassadsorpsjon – hvorfor ikke prøve vår GOLD-klasses glassteknologi som er spesifikt designet for disse mer utfordrende polare analyttene, samt våre saliniserte hetteglass og innsatser.
Dette tilbudet inkluderer Thermo Scientific™ SureStop™-hetteglass, som ved bruk med 9 mm AVCS™-lokk, sikrer en optimal forsegling hver gang. SureStop™-hetteglass-AVCS™-lokksystemet er spesifikt designet til å forhindre feil på hetteglass med skruegjenger, som f.eks. at hetten vipper, at hetten deformeres, at septa løsner eller at septa skyves gjennom, og forhindrer dermed injeksjonsfeil og fordampning av prøven.
Våre septa i ytelsesklasse 3 har den høyeste renheten, da de er kondisjonert til å fjerne alle flyktige stoffer med lavt til middels kokepunkt, noe som gir de laveste ekstraherbare og utskillbare elementer innenfor utvalget. Du kan også finne myke septa-alternativer for optimal nåleytelse innenfor denne ytelsesklassen, da disse produktene tilbyr beskyttelse for selv de mest skjøre nålene med den høyeste tykkelsen, samt SPME-fibre. Du kan også finne våre septa som er kompatible med høy temperatur her.
- Alle produkter innenfor denne ytelsesklassen er egnet for bruk med GC, HPLC/UHPLC samt bruksområder med nominell masse og høyoppløselig nøyaktig masse (HR-AM).
- Volumstørrelse i området 0,2 ml til 20 ml dekker begrensede prøvevolumer til headspace-analyser.
- LC/GC-sertifisert, MSCERT og MSCERT+ sett kan finnes innenfor ytelsesklasse 3.
Spesifikasjon sertifisert
- Alle Thermo Scientific™ SureSTART™-hetteglass er dimensjonsverifisert.
- Inspisert med automatisert visuell kontroll og seglass for å sikre kritiske dimensjoner og toleranser.
- Oppfyller alle relevante krav fra US, EU, JPN Pharmacopeia.
- Enhetlig og defektfri
Lot sporbar
- 100 % sporbar gjennom produksjonsprosessen
- Samsvarssertifikat tilgjengelig etter lotnummer på forespørsel
Ytelsesklasse 3-produkter inkluderer:
SureSTART™ -hetteglass/lokk
-
Standard 2 ml glass: brunt/klart
Krympelokk 2 ml / 11 mm krympelokk (magnetisk stål og aluminium)
Skrue 2 ml (standard og SureSTOP™) / 9 mm AVCS™-skrulokk
Snepplokk 2 ml / 11 mm snepp- og krympelokk (magnetisk stål og aluminium)
-
GOLD-type glass: brunt/klart hetteglass og innsatser
2 ml skru- og krympelokk GOLD-type (standard og SureSTOP™) / 9 mm AVCS™-skrulokk med 11 mm krympelokk (magnetisk stål og aluminium)
2 ml innsatser GOLD-klasse
-
Mikrohetteglass for < 2 ml prøver
Krympelokk mikrohetteglass < 2 ml / 11 mm krympelokk
Skrulokk mikrohetteglass < 2 ml / 9 mm skrulokk
Skrulokk total gjenvinning mikrohetteglass 1,5 ml / 9 mm skrulokk
Skrulokk høy gjenvinning mikrohetteglass 1,7 ml / 9 mm skrulokk
Skrulokk TPX mikrohetteglass 0,02 ml / 9 mm skrulokk
Snepplokk mikrohetteglass < 2 ml / 11 mm snepp- og krympelokk
Snepplokk 1,5 ml total gjenvinning mikrohetteglass < 2 ml / 11 mm snepp- og krympelokk
Snepplokk høy gjenvinning mikrohetteglass < 2 ml / 11 mm snepp- og krympelokk
-
Innsatser
-
Headspace glass
Krympelokk 6, 10, 20 ml / 20 mm krympelokk (magnetisk tinnplate og aluminium)
-
Hetteglass/lokk. Septasett
HPLC- og GC-sertifisert hetteglass med skruhals / lokksett:
2 ml skrulokk / 9 mm lokk (inkluderer SureSTOP™ hetteglass / AVCS™ lokk)
MS-sertifisert hetteglass med skruhals / lokksett:
2 ml skrulokk / 9 mm lokk (inkluderer SureSTOP™ hetteglass / AVCS™ lokk)
MS-sertifisert+ forhåndsrengjort hetteglass med skrulokk / lokksett:
0,2, 1,5, 2 ml skrualternativer (inkluderer SureSTOP™ hetteglass / AVCS™ lokk)
TOC-sertifisert skrulokk og lokksett:
Sertifisert 40 ml skrulokk / 24 mm lokk
Sertifisert skrulokk og lokksett:
0,2, 2 ml glass (inkluderer SureStop™) eller TPX og polypropylen eller AVCS™ lokk med silikon/PTFE-septa.
Bundede septaalternativer er tilgjengelige.
SureSTART™ -krympere, avkrympere og lokkfjerning
Krympere, avkrympere og lokkfjerningstenger
Kjevesett for programmerbare elektroniske høyeffekts krympestasjoner
Elektroniske hetteglasskrympere og avkrympere
Elektroniske håndholdte krympere og avkrympere
Tilbehørsbase for krympestasjon (baseplate og stang)
SureSTART™ WebSeal™ brønnplater
WebSeal™ Plate+ glassinnsatte platesett med 96-posisjons matter
WebSeal™ -plate+ glassbelagte mikroplater
SureSTART™ WebSeal™ sett-tilbehør
WebSeal™ 96 brønnmatter: Silikon/PTFE-sett
Webseal™ plate hetteglass til 96 brønner og tilbehørssett
WebSeal™ PP brønnplater og stativsett
WebSeal™ klare glassinnsatte platesett med individuelle lokk
WebSeal™brønnplater med strekkode for Thermo Scientific™ Vanquish™ systemer