Ytelsesklasse 1: Generelle analyser, sammensatte konsentrasjoner med lettpåviselige nivåer.
Oppfyll dine kromatografiske behov
Velg riktig hetteglass for kromatografiske analyser. Thermo Scientific™ SureSTART™ produkter av ytelsesklasse 1 er utformet for generelle kromatografianalyser. De forsyner et rimelig valg for bruk med alle GC- og HPLC/UHPLC-instrumenttyper. Hvis du verifiserer tilstedeværelse av forbindelser og kvantifisering ved bruk av påvisningsteknikker som UV/Vis, PDA, RI, ELSD, FLD, FID, NPD, ECD, TCD eller FPD, er våre produkter i ytelsesklasse 1 den perfekte løsningen for deg – velg produktene med én bølge.
Innenfor ytelsesklasse 1 vil du finne et utvalg av hetteglass (glass, plast, < 2 ml, 2 ml og headspace). Du kan også finne et stort utvalg av standard og bundne hetter for å støtte prøvetakingsroboter innenfor denne ytelsesklassen. Trenger du propper? Disse kan du også finne innenfor dette ytelsesnivået.
- Pakket i materiale som har blitt testet og utvalg for renslighet
- Alle produkter innenfor denne ytelsesklassen egner seg til bruk med GC og HPLC/UHPLC
Spesifikasjon sertifisert
- Alle Thermo Scientific™ SureSTART™-hetteglass er dimensjonsverifiserte for å sikre kompatibilitet med prøvetakeren
- Automatisert visuell kontroll og kontroll og seglass for å sikre kritiske dimensjoner og toleranser
- Hetteglass møter alle relevante krav fra US, EU, JPN Pharmacopeia
- Enhetlig og defektfri
Lot sporbar
- 100 % sporbar gjennom produksjonsprosessen
- Samsvarssertifikat tilgjengelig etter lotnummer på forespørsel
Produkter i ytelsesklasse 1 inkluderer:
SureSTART™ -hetteglass/lokk
-
Glass: brunt/klart
Skrue 2 ml /9 mm skrulokk
Krympelokk 2 ml / 11 mm krympelokk (magnetisk stål og aluminium)
Headspace, krympetopp 20 ml / 20 mm lokk
-
Plast: Polypropylen (PP) mikrohetteglass for < 2 ml
Skrue 2 ml PP /9 mm skrulokk
Snepp 2 ml PP / lokk: 11 mm snepp og 11 mm krympelokk
-
Propper
SureSTART™ -krympere, avkrympere og lokkfjerning
Krympere, avkrympere og lokkfjerningstenger
Kjevesett for programmerbare elektroniske høyeffekts krympestasjoner
Elektroniske hetteglasskrympere og avkrympere
Elektroniske håndholdte krympere og avkrympere
Tilbehørsbase for krympestasjon (baseplate og stang)
SureSTART™ brønnplater, matter, forseglingstaper, håndholdte applikatorer
WebSeal™ brønnplater: Plast, ikke-belagte, ikke-sterile, kromatografitestet
WebSeal™ -matter og -forseglingstaper, ikke-sterile med håndholdte applikatorer