DURAN® laboratorieflasker
Den evolusjonerende DURAN® Prosessen er som alle andre kjennetegnet av diversifikasjon og forgrening. Kjernen for dette er den originale GL 45 laboratorieflasken som er laget av borosilikat 3.3 glass med mål som er lett å lese og stor merkefelt for enkel merking, svært holdbar hvit keramikk.
Borosilkatglass 3.3 er et attraktivt materiale som byr på uendelige designmuligheter. Veldig høy keramisk motstand, nesten tregt forløp, transparens, høy brukertemperatur, minimal termal ekspansjon og høy motstand til termisk sjokk er de mest signifikante egenskapene.
Siden GL 45 laboratorieflasken ble introdusert i 1972, har DURAN® flaskene stadig blitt utviklet og forbedret. Et bredt utvalg av høykvalitetsprodukter og systemer er nå tilgjengelig. De mange modellene og det omfattende originale utstyret fra DURAN®Gjør det mulig med nesten ubegrenset anvendelse.
Tradisjonelle DURAN® reagensflasker
Originale reagensglass og en lab-klassiker - DURAN® reagensflaske.
Original - DURAN® GL 45 flasker
Gullstandard multifunksjonelle laboratorieflasker produsert i rent borosilikat 3.3. glass.
Smart - DURAN® YOUTILITY
Denne nye generasjonen av laboratorieflasker ivaretar de beste egenskapene til den originale flasken med forbedrede egenskaper, brukersikkerhet og komponenter.
Ren - DURAN® PURE
En rekke høykvalitetsflasker og kapsler utviklet for farmaindustriens behov.
Tipping - DURAN® TILT
Den smarte gjenbrukbare flasken for preparering av cellekultur media.
Plassbesparende - DURAN® SQUARE
Tett, effektiv pakking er fordelen med denne plassbesparende formen.
Utvidet - DURAN® GLS 80®
Alle egenskapene til de originale GL 45 DURAN® Flaskene, med stor åpning som gir flere fordeler.
Isolert - DURAN® doble vegger
En ekstern glasskåpe gjør at innholdet kan varmes opp eller kjøles ned på konvensjonell måte uten risiko for krysskontaminering.
Beskyttende - DURAN® protect
Et ekstern sikkerhetsbelegg i plastikk beskytter både brukeren og innholdet mot brudd.
Sterkere - DURAN® pressure plus+
En sterkere konstruert flaske som tilbyr tryggere muligheter for laboratorieanvendelse inklusive vakuum eller moderat trykk.
Swirl - DURAN® baffled
Den beste flasken for effektiv blanding, kombinert med fordelene til GLS 80 som har en videre® åpning.
UV beskyttet - DURAN® amber
Tilsatt silikatglass med et ytre lag av rav som sikrer at innholdet er beskyttet mot fotodegradering.