Analyse av kjemisk oksygenforbruk (COD)
Kjemisk oksygenforbruk (COD) i vann bestemmes med dikromatmetoden etter oppløsning.
VWR gir to muligheter for COD-måling:
- Rask metode
- Offisiell metode
COD Rapid Method, Merck
COD Rapid Method, Merck
Et bredt spekter av kyvette-tester for COD, også for prøver med høyt kloridnnhold, 3 termoreaktor-modeller, standarder og spektrofotometre.
COD Rapid Method, Hach
COD Rapid Method, Hach
Komplette systemer for COD-analyse, bredt spekter av ferdige COD-reagenser, reaktor og spektrofotometre.
COD offisiell metode
COD offisiell metode
Prøven mineraliseres først i en manuell eller automatisert oppløsningsenhet med passende reagenser.