Totalt organisk karbon (TOC)
Totalt organisk karbon (TOC) er mengden karbon som er bundet i en organisk forbindelse, og brukes ofte som en ikke-spesifikk indikator på vannkvalitet. Den raske kolorimetriske metoden for påvisning av TOC gjør det lett å oppnå gode resultater.
- Rask oppslutning
- Valg av fotometre og spektrofotometre og bruksklare TOC-reagenser
Termoreaktorer
Rask oppslutning for KOF og TOC.
Fotometre og spektrofotometre
VWR tilbyr et stort utvalg instrumenter til måling av ulike stoffer i vann.
TOC-rør fra Merck
Brukervennlige reagenser som leveres som ferdigfylte rør.
Løsninger for TOC-analyse
Analyseløsninger for totalt organisk karbon (TOC) for påvisning av organisk kontaminering i vann ...