Løsninger for TOC-analyse
Analyseløsninger for totalt organisk karbon (TOC) for påvisning av organisk kontaminering i vann
Oppløst organisk karbon oksideres av natriumpersulfatreagens, og den produserte karbondioksiden måles spektrofotometrisk. Det benyttes også mange andre typer reagenser, noe som avhenger av typen vann som analyseres. De vanligste reagensene kan leveres av VWR, for eksempel:
- Natriumhydroksid, 1,2 N-løsning
- Svovelsyre, 1,8 N-løsning
- Natriumpersulfatløsninger i ulike konsentrasjoner
- Fosforsyre, 10 %-løsning
- Fosforsyre, 25 %-løsning
Mange andre løsninger er tilgjengelige – ta kontakt.