Suspenderte stoffer
VWR tilbyr en lang rekke produkter for måling av vannkvalitet med hensyn til suspenderte stoffer:
- Rask metode med tørkevekt.
- Sentrifugerings- eller filtreringsmetoder i samsvar med europeiske normer
- Alt til tørstoff og glødetap inkludert analysevekt, varmeskap og glødeovn
Produktvalg
Tørkevekte
Vanlige tørkevekte...