Whatman™-filtre for vann-, luft- og jordtesting
Nøyaktige og pålitelige analyseresultater er viktig ved overvåking av luft, vann og jord for miljøtesting. GE vet at du trenger å være sikker på at filtreringstrinnene du utfører, er effektive, reproduserbare og bevarer integriteten til prøven. Uansett hva du bruker ett av våre glasspapir, sprøytefiltre eller andre Whatman™-produktene til, kan du stole på at GE forstår at kvalitet er viktig.
Vanntesting | Lufttesting | Jordtesting | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
NYE RTU*-filtre er tilgjengelige! *Klare til bruk |
40 år med erfaring med klargjøring og testing av miljøprøver på 21 minutter
Whatman™-filtre for vanntesting
![]() |
Med Whatman™-filtre kan du teste prøvene dine i henhold til miljømessige vanntestingskrav. Følgende tester må utføres:
|
Whatman™ har utviklet spesielle filtre for å garantere pålitelige resultater og gjøre det enkelt for deg å utføre hver analyse, selv av kritiske prøver.
For eksempel, 934-AH RTU-glassfiberfiltre, som leveres forvaskede og forhåndsveide, er betydelig tidsbesparende når du utfører analyse av suspenderte faste stoffer.
GD/XP-sprøytefiltre, som inkluderer en integrert forfiltrering med dobbelt forfilterlag og en endelig 0,45 µm membran, gir enkel filtrering av prøver som er vanskelige å filtrere. Forfilteret i polypropylen minimerer ekstraherbare ioner, noe som gjør det egnet for analyse av spormetall med ICP-MS. Finn ut hvordan Anotop IC™, Puradisc Aqua 30, Puradisc, Spartan, GD/XP og GD/X™ samt Mini-Uniprep kan hjelpe deg!
Kundeanbefaling: Whatman™-filtre for testing av vannkvalitet
Nyhet: Serien med RTU-produkter (bruksklare produkter) inneholder nå også filtre
GF/C bruksklare produkter for oppløste faste stoffer og suspenderte faste stoffer i henhold til EN872
934-AH bruksklare produkter for flyktige stoffer i henhold til US EPA laboratoriestandardmetode 2540 C og D
Klare til bruk: forvasket, tørket/antent, avkjølt, veid (vekt oppgitt med fire desimaler) og plassert i merket panne med strekkode og i en eske med strekkode
Be om Whatman-filterprøver for VANN
Totalt suspenderte, oppløste og flyktige stoffer må bestemmes ved bruk av glassfiberfiltre. 934-AH RTU-glassfiberfiltre er klare til bruk!
Glassmikrofiberfiltre uten bindemiddel, grad GF/C, Whatman Bruksområde: Høydepunkt 1: Høydepunkt 2: Standard metodesamsvar: Filtertype: |
Glassmikrofiberfiltre uten bindemiddel, grad 934-AH, Whatman Bruksområde: |
Nye bruksklare produkter for flyktige stoffer er tilgjengelige Glassmikrofiberfiltre, 934-AH™ RTU, Whatman Bruksområde: Høydepunkt 1: Høydepunkt 2: Samsvar med standardmetode: Filterets navn: 934-AH RTU Filtertype: Glassfiberfilter |
||
Glassmikrofiberfiltre uten bindemiddel, grad GF/C RTU, Whatman Bruksområde: Høydepunkt 1: Høydepunkt 2: Samsvar med standardmetode: Filterets navn:GF/C RTU Filtertype: Glassfiberfilter |
Demonstrasjon av glassmikrofiberfiltre, 934-AH™ RTU, Whatman
Kjemisk analyse utføres vanligvis ved hjelp av analytiske instrumenter. Filtrering av vannprøver før analyse er god praksis for å fjerne uønskede partikler fra analysen og for å beskytte ømfintlige instrumenter mot potensielt skadelige forbindelser.
I denne delen kan du finne filtre for:
- bestemmelse av oppløste tungmetaller (GD/XP™-sprøytefiltre, integrerte Polydisc™ GW- og Polycap™ GW-filtre)
- prøvepreparering av oppløsningsioner (Anotop IC™-sprøytefilter)
- bestemmelse av oppløst organisk karbon (DOC) (Puradisc™ Aqua 30-sprøytefilter)
Mikroorganismer i en vannprøve samles inn ved hjelp av et membranfilter med mikrofiltrering.
Membranen kan overføres til et mikrobiologisk dyrkningsmedium for ytterligere identifisering og/eller kvantifisering av mikroorganismer. Valg av riktig membranfilter vil avhenge av hvilken metode som blir fulgt.
Membranfiltre, blandet celluloseester, Whatman |
Membranfiltre, MicroPlus og ME, Whatman Bruksområde: |
Membranfiltre, polyamidmembran, Whatman Bruksområde: |
Membranfiltre, Nuclepore™, svart, Whatman Bruksområde: |
VWR kan tilby et komplett utvalg av forbruksartikler, utstyr og reagenser for miljøanalyse. Bruk søkeverktøyet på hjemmesiden vår, eller ta kontakt med den lokale salgsrepresentanten.
Whatman™-filtre for lufttesting
Overvåking av luftkvalitet blir mer og mer viktig på grunn av tilstedeværelsen av høye mengder forurensende stoffer i luften som omgir oss. Kildene til utslipp kan være naturlige eller forårsaket av industri, jordbruk eller transporttrafikk. Ultrafine partikler (UFP) har blitt et viktig interesseområde for miljøovervåking og relaterte studier, fordi de har vist seg å ha potensielt betydelig innvirkning på luftkvalitet og helse.
Tungmetaller samt organiske og uorganiske kjemikalier som ozon, flyktige organiske karboner, SO2, NO2, CO, benzoat eller asbest må også overvåkes.
Whatman™ kan støtte deg med dedikerte filtre for overvåking av partikler, både manuelle og automatiserte; for prøvetaking i normale eller krevende miljøer; for testing av radioaktivitet, metaller eller asbest.
Velg mellom 13 forskjellige typer Whatman™-filtre for luftprøvetesting:
|
|
Be om Whatman-filterprøver for LUFT
Manuell prøvetaking i normale omgivelser
Manuell prøvetaking i krevende miljøer
Automatisert prøvetaking
Glassmikrofiberfiltre med bindemiddel, grad GF 10, Whatman Bruksområde: Høydepunkt 1: |
Prøvetaking for radioaktivitet- og metallanalyse
Filtre for bestemmelse av metaller i partikler i omgivelsesluft
Membranfiltre, blandet celluloseester, Whatman Bruksområde: Høydepunkt 1: |
Overvåking av luftforurensning fra skorsteiner, røykkanaler og aerosoler krever et filter som kan motstå krevende kjemiske miljøer og høye temperaturer. Høy renhet er også nødvendig for dette bruksområdet.
Filtre for analyse av tungmetaller
Filtre for andre organiske eller uorganiske kjemikalier
VWR kan tilby et komplett utvalg av forbruksartikler, utstyr og reagenser for miljøanalyse. Bruk søkeverktøyet på hjemmesiden vår, eller ta kontakt med den lokale salgsrepresentanten.
Whatman™-filtre for jordtesting
Fra et miljømessig synspunkt er jord et primærelement av økosystemet, sammen med vann, luft og levende organismer, og trenger derfor å bli bevart og beskyttet mot mulig degradering. Samtidig er bruk av gjødsel i jordbruk en kraftfull metode for å øke produktiviteten for jord og dermed få bedre utbytte av avlinger.
Jordprøveanalyse krever at kjemiske forbindelser først ekstraheres fra matrisen ved hjelp av pH- og varmemodulasjon og deretter konsentreres. Nitrogen, pesticider, fosfor, bevarte faste stoffer og klarifiserte løsninger samt pH må bestemmes i jordprøver. Whatman™ kan gi deg det rette produktet for hver test.
Be om Whatman-filterprøver for JORD
Kjeldahl-nitrogenanalyse
Nitrogeninnhold i jord måles vanligvis ved hjelp av Kjeldahl-metoden, som omfatter prøvetaking fra en nøyaktig mengde jord før overføring til et oppsugingsrør. For dette bruksområdet må du bruke Whatman™-veieskip med lavt nitrogeninnhold og deretter filtrere prøven med kvalitativt papir.
Kvalitativt filterpapir, standard graderinger, grad 4 og 4V, Whatman Bruksområde: |
Bruksområde: |
Før analyse med for eksempel gasskromatografi (GC) kan du klargjøre jord ved hjelp av Soxhlet-ekstraksjon eller mikrobølgefordøyelse. Ekstraksjonshylser er mye brukt for denne teknikken. Bruk spesifikke sprøytefiltre for å fjerne små partikler og beskytte GC-instrumentet ditt.
De fleste tester for sporelementer er basert på å ekstrahere jord og måle konsentrasjonen av sporelementer i den jordfrie væskefasen ved hjelp av for eksempel induktivt koblet plasma atomemisjonspektrometri (ICP-AES). Prøven skal deretter vanligvis filtreres gjennom et kvalitativt filterpapir eller glassfiberfilter, slik at den ikke vil tette nebulatorer eller forstyrre injeksjonen inn i analyseinstrumentet. Hvis prøven fordøyes med acqua regia, kan den filtreres gjennom et askefritt filterpapir.
Demonstrasjon av Whatman GD/X™-sprøytefilter
Demonstrasjon av Whatman Mini-UniPrep™
Gjennom testing av fosfor i jordsmonnet kan man bestemme mengden fosforgjødsel som trengs for å oppnå maksimal plantevekst. For å bestemme fosforinnhold i jordsmonnet ekstraheres jorda ved hjelp av en kjemisk løsning, og fosforinnholdet i ekstraktet måles ved hjelp av kolorimetri. Det er vanligvis nødvendig å filtrere ekstraktet gjennom et kvalitativt filterpapir før analyse. Hvis en automatisert metode brukes for å fastslå fosforkonsentrasjon, kan det være nødvendig med syreresistente filterpapir.
Kvantitativt filterpapir, askefri, grad 41, Whatman |
pH-verdien i jorda er avgjørende for hvor godt den holder på mineraler. Noen planter har svært individuelle pH-krav. Det fins mange forskjellige måter å måle pH i jordsmonnet på. Lakmus-/pH-papir er en rask og rimelig metode for å teste pH i jordsmonnet når et pH-meter ikke er tilgjengelig eller når svært nøyaktige verdier ikke er nødvendig. Når du forbereder jordprøven, bruker du et veiepapir for å veie jorden før du legger til vann. Filterpapir kan brukes for å fjerne unødvendige partikler fra suspensjonen.
Flere testmetoder krever at flytende komponenter i en løsning må skilles fra suspenderte stoffer før analyse. GE tilbyr et bredt utvalg av cellulosefilterpapir med ulike nivåer av strømningshastighet, kapasitet, og kjemisk motstandskraft for å støtte disse bruksområdene.
VWR kan tilby et komplett utvalg av forbruksartikler, utstyr og reagenser for miljøanalyse. Bruk søkeverktøyet på hjemmesiden vår, eller ta kontakt med den lokale salgsrepresentanten.