Termoreaktorer
Rask oppslutning for KOF og TOC.
3 modeller:
- TR 320: grunnmodell for 12 kyvetter og 7 forhåndslagrede temperaturprogrammer
- TR 420: har plass til 24 kyvetter og 8 ekstra programmer definert av brukeren
- TR 620: har plass til 2 x 12 ekstra kyvetter med 2 temperatursoner