Masterflex komponenter til engangsbruk
Masterflex komponenter til engangsbruk
Velg pålitelige komponenter som følger strenge steriliseringsprotokoller
Med Masterflex til engangsbruk må du ikke lenger validere rengjøringen og steriliseringen av dine bioprosessenheter. Kjøp av et forhåndsmontert, sterilisert og validert system flytter belastningen av validering over på leverandøren. Derfor er det viktig å sikre at leverandøren kun bruker de mest pålitelige merkevareproduktene og overholder strenge, veletablerte protokoller i steriliseringsprosessen.
Masterflex-enheter til engangsbruk er produsert i et klasse 10000 renrom. Enhetsanlegget er sertifisert iht. ISO 13485 og samsvarer med cGMP. Vi tilbyr gammastrålingssterilisering med 10-6 SAL (sterilitetssikringsnivå), en milliondels sannsynlighet for mikrobiell overlevelse og full batch-sporbarhet som identifiserer produksjonsstedet, produksjonsdato og komponentenes opphav. Vi leverer og vedlikeholder også all nødvendig dokumentasjon, inkludert fullstendige valideringsdokumenter og sertifikater for samsvar og sterilitet.
Vi bygger tilpassede enheter med pålitelige produkter
Armaturer
Sanitærarmatur med smeltepakning
Legg til et ekstra lag med sikkerhet for å sikre sterilitet ved å forhindre kontaminering, uten at brukeren kommer i kontakt med pakningen. Ikke noe lim eller klemmer er nødvendig for å holde pakningen på plass.
Hurtigkoblingsarmatur
Hurtigkoblingsarmatur gjør at du kan lage og avbryte slangekoblinger uten å skille slangen fra armaturen. Tilgjengelige tilkoblinger – med mothaker, rør, kompresjon og innstikksforbindelse.
Luer-armaturer
Luer-armaturer er designet til å fungere med mikroslanger og luer-sprøyter. Tilkoblingsender i standard størrelse gjør luer-armaturer, stoppekraner og manifolder utskiftbare.
Armaturer med mothaker
Armaturer med mothaker skyves inn i fleksibel slange. Slangeelastisitet holder slangen på armaturen for lavtrykksinstallasjoner.
Slanger
Puri-Flex®
- Førsteklasses gjennomskinnelig slange som tilbyr lavere avskalling og lengre pumpelevetid enn silikon
- Kan varmeforsegles og sveises
- Ideell for arbeid med sensitive celler
Platinaherdet silikon
- Glatt overflate; lavere proteinbindingsnivåer
- Færre potensielle lekkasjestoffer
- Ideell for farma og bioteknologisk bruk
PharMed BPT®
- Et populært ugjennomsiktig slangealternativ i bioprosessapplikasjoner
- Ikke-toksisk, ikke-hemolytisk, kan varmeforsegles og sveises
- Gir lang levetid for pumpen
PharmaPure®
- Biokompatibilitet som ligner PharMed BPT
- Lang levetid under kontinuerlig trykk opptil 40 psi (2,7 bar)
- Svært lav avskalling og lavt antall ekstraherbare stoffer
Chem-Durance® Bio
- Når du trenger kjemisk resistens og biokompatibilitet med ekstra lav avskalling, finnes det ikke noe bedre valg.
- Utmerket levetid og holdbarhet under trykk
Tilpasset kutting av slanger
- Velg blant et bredt utvalg av formuleringer
- Spar verdifull tid og penger
Sensorer
Strømningssensorer
- Bygg et fullstendig strømningssensorsystem til engangsbruk som kan spesialtilpasses din applikasjon
- Ideell for applikasjoner til engangsbruk og egnet for langsiktig måling
- Ikke-invasiv design eliminerer kontakten med arbeidsvæsken
Trykksensorer
- Passer perfekt for bruksområder som tangentiell strømningsfiltrering, tverrstrømningsfiltrering, dybdefiltrering, bioreaktorovervåking og kromatografi
- Sensorer priset for systemer til engangsbruk, men kan brukes på nytt
Temperatursensorer
- Eliminerer krysskontaminering og omfattende rengjøringsprotokoller
- Kan steriliseres med gammabestråling
- Bedre enn ±0,2 °C nøyaktighet
Vanlig tilbehør
Ratsjklemmer
Holdbar plastklemme er autoklaverbar og vil ikke ruste, korrodere eller forvrenges. Tolvposisjons ratsjkontroll justerer fra full strømning til fullstendig lukning. Godtar fleksibel slange 1/2" OD.
SaniSure® klemmer
En innovativ klemme som tilbyr 360 graders komprimering for sanitærtilkobling. Oppfyller kravene i USP klasse VI.
Kraftig slangelukning
Holdbare klemmer imøtekommer arbeidstrykket for store slanger. Polysulfonlukning med høy styrke gir utmerket holdbarhet som kan gjenbrukes og motstår de fleste kjemikaliene.
Mothakelås
Beskrivelse: Oppnå enhetlig 360-graders komprimering for en lekkasjefri tilkobling til armaturer med mothaker. Gir sju ganger trekkresistens for kabelstropper uten krymping eller forvrengning.
Det er på tide å gjøre prosessen mer effektiv
- Hva du trenger
Velg blant tusenvis av komponenter. Vi spesialkonfigurerer, validerer og emballerer i henhold til dine spesifikasjoner. - Når du trenger det
Stopp rengjøring og revalidering av systemet. Vi administrerer lagerbeholdningen din og sender enheter i henhold til din tidsplan. - Ring for et tilbud i dag
Eksperter for Masterflex til engangsbruk gir et tilbud med fullt skjema, etterfulgt av en faktisk prøve for godkjenning.