Automatiserte væskehåndteringsenheter og dispensere
Øk produktiviteten ved å redusere tiden med direktebetjening med automatiserte Thermo Scientific™-systemer for væskehåndtering og dispensering. Disse instrumentene håndterer et bredt spekter av volumer og laboratorieutstyr og sikrer rask, presis væskehåndtering for en rekke bruksområder. I tillegg gjør den kompakte størrelsen og de fleksible programmeringsmulighetene at de er enkle å integrere i arbeidsflyten.
Multidrop-reagensdispensere
Thermo Scientific™ Multidrop™-dispensere gir rask, nøyaktig dosering for høykapasitets laboratorier. De håndterer et bredt spekter av platetyper og volumer, noe som gjør dem til et godt valg for en rekke bruksområder.
Automatisert Versette-væskehåndteringsenhet
Den automatiserte Thermo Scientific™ Versette™-væskehåndteringsenheten bidrar enkelt til å redusere nødvendigdirektebetjeningstid for bruksområder innen væskehåndtering. Dette kompakte 96-/384-kanals instrumentet er ideelt for platereplikering, platestempling og seriefortynningsprosedyrer.