Manuelle pipetteringssystemer
Vi introduserer de nye pipettene Finnpipette F1 og F1-ClipTip
Utviklingen av kvalitet innen pipettering tar et stort steg forover – takket være de verdifulle tilbakemeldingene deres. Hvert eneste forslag ble til en viktig funksjon som gjør livet i laboratoriet tryggere.
- Stille og enkel volumjustering med over 50 % lavere kraft sammenlignet med tidligere modeller
- En preget volumjusteringsknapp og valgfri grepstripe forbedrer grepet.
- Redusert pipetteringskraft reduserer nå musesyke ytterligere uten at det går ut over resultatene.
Oppgrader til fremragende ytelse med komfort omdefinert.
Manuelle ClipTip-pipetteringssystemer
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™-pipetter transformerer den daglige pipetteringen med innovativ Thermo Scientific ClipTip-sperrelåsteknologi, som sikrer fullstendig forsegling for hver kanal med minimal nødvendig kraft for spissfesting og -utløsing. Når spissene er på plass, låses de fast og vil ikke løsne eller falle av uansett hvor mye press de utsettes for under bruk.
Manuelle Finnpipette-pipetteringssystemer
Thermo Scientific Finnpipette™ F1-pipetter tilbyr overlegen ergonomi og ytelse med lettvektsdesign kombinert med liten nødvendig kraft for spissfesting og -utstøting. Finnpipette F2-pipettemodeller er helt autoklaverbare, og materialer av høy kvalitet sikrer holdbarhet selv på de mest krevende bruksområder. Velg fra et komplett spekter av Finntip™ Flex- eller Finntip-pipettespisser for ideell ytelse.