Pipettespisser, én størrelse
Thermo Scientific™ ART™-pipettespisser er et komplett utvalg av barrierespisser, ikke-filtrerte spisser og spesialspisser. Det har aldri vært enklere å finne en spiss som passer til nærmest alle pipetter eller bruksområder i laboratoriet. Alle leverer bevist ART-kvalitet, ytelse og pålitelighet, underbygget av de høyeste Thermo Scientific-standardene og internasjonal støtte.
Fra 10 μl til 10 ml barriere og ikke-filtrerte spisser, til gelpåfylling og spesialprodukter med bred åpning – alle spissene er sertifisert for å oppfylle bransjens strengeste standarder for utformingspresisjon og -klarhet, og er sertifisert som frie for RNase, DNase, ATP og pyrogener. Hver av dem oppfyller i tillegg de nøyaktige spesifikasjonene til den enkelte pipetteprodusenten.
Challenge our Barrier Tips at no cost
Thermo Scientific ART™-barrierespisser
Den selvforseglende Thermo Scientific™ ART™-barrieren gir 100 % beskyttelse mot aerosoler og væskekontaminering. Et komplett produkttilbud, inkludert muligheter for levering i stativ og påfyllingsemballasje samt gelpåfylling, utvidet lengde, løsningsmiddelbestandige og bredporede spesialspisser, gjør det enkelt å finne en spiss som passer til nærmest alle pipetter eller bruksområder i laboratoriet. Ved hjelp av avansert lavretensjonsteknologi reduserer den hydrofobe indre overflaten av ART™-lavretensjonsspisser prøvetap til adhesjon samtidig som prøveutbyttet maksimeres.
Ikke-filtrerte Thermo Scientific ART™-spisser
Komplett utvalg av ikke-filtrerte spisser og spesialspisser som leverer bevist ART™-kvalitet, ytelse og pålitelighet. Ikke-filtrerte ART™-spisser er det ideelle valget for alle pipetter og bruksområder i laboratoriet. Tilgjengelige med gelpåfylling, utvidet lengde, bredporede spisser og lavretensjons spesialspisser, samt i stativ, for påfylling, og emballasjer med store volumer.