Automasjonsspisser for væskehåndteringssystemer
Med hundrevis av Thermo Scientific™-automasjonsspisser utformet for å passe til over 50 arbeidsstasjoner og forskjellige typer pipetteringshoder, er vi sikre på at du vil finne spissene som øker effektiviteten gjennom nøyaktig og presis ytelse.
Disse spissene gjennomgår et grundig kvalitetskontrollprogram for å sikre konsistens, noe som resulterer i overlegen spissretthet og en lav variasjonskoeffisient på 1 % til 3 %. Med strenge produksjonsspesifikasjoner overholder våre spisser toleransenivåer som er 400 % tettere enn standard pipettespisser.
Thermo Scientific-automasjonsspisser for automatiserte Beckman-væskehåndteringsplattformer
- Spissene er validert på de aktuelle arbeidsstasjonene som de er laget for
- Tilgjengelige som sterile, ikke-sterile, sterile filtrerte, med bred åpning og med lav retensjon
- Utvidet spisslengde er kompatibel med 96-brønners og 384-brønners dype brønnplater
Thermo Scientific-automasjonsspisser for automatiserte Tecan-væskehåndteringsplattformer
- Mulighet for konduksjon gir økt pipetteringsytelse
- Spissene er validert på de aktuelle arbeidsstasjonene som de er laget for
- 20 μl-spisser øker presisjonen for lavvolums pipettering gjennom minimering av luftdødrom
Thermo Scientific-automasjonsspisser for automatiserte PerkinElmer/Packard-robotplattformer for væskehåndtering
- Mulighet for konduksjon gir økt pipetteringsytelse
- Økt presisjon for de tøffeste multidispenseringsanalysene
- Spissene er validert på de aktuelle arbeidsstasjonene som de er laget for
Thermo Scientific-automasjonsspisser for automatiserte Agilent-væskehåndteringsplattformer
- Lav variasjonskoeffisientsprosent
- Tilgjengelige som ikke-sterile, sterile eller sterile filtrerte
- Validert på den aktuelle arbeidsstasjonen som spissen er laget for
Thermo Scientific-automasjonsspisser for automatiserte Eppendorf-væskehåndteringsplattformer
- Lav variasjonskoeffisientsprosent
- Tilgjengelige som ikke-sterile, sterile eller sterile filtrerte
- Validert på den aktuelle arbeidsstasjonen som spissen er laget for
Thermo Scientific-automasjonsspisser for andre automatiserte væskehåndteringsplattformer
Spisser for:
- Qiagen-universalsystemer
- Molecular Devices-systemer
- Caliper/Zymark-arbeidsstasjoner for væskehåndtering
- BioTek-pipetteringssystemer
- Automatiserte Thermo Scientific-væskehåndteringsplattformer