Om sikker oppvarming av laboratorieglass
Ved DWK Life Sciences
Oppvarming av glassartikler i laboratoriet krever alltid forsiktighet, selv om produktene er utformet spesielt for bruk i dette miljøet. Det er flere grunner for det.
Først og fremst fordi ikke alt laboratorieglass har de samme spesifikasjonene. For eksempel har borsilikat laboratorieglass betydelig lavere utvidelseskoeffisient enn andre glasstyper, f.eks. sodaglass, som er i vanlig bruk i laboratoriet. Produktene i den siste gruppen er velegnet for en rekke funksjoner, men det er viktig at den kjemiske egnetheten til glasset vurderes når det utsettes for varme.
For det andre blir ikke alt laboratorieglass produsert iht. de samme kvalitetsstandardene. Selv innen kategorien borsilikatglass finnes det forskjeller i kvaliteten på råmaterialer og viktige faktorer som tettheten i glasset. Her gir premuimprodusenter av forsknings- og labglassartikler, som DURAN, WHEATON, PYREX og KIMBLE, den mest pålitelige varmebestandigheten.
Og ikke minst er også måten laboratorieglass varmes opp på avgjørende for sikkerheten, uansett hvordan produktet brukes. Noen tips om sikker oppvarming av glassartikler i laboratoriet.
1) Ekspansjons- og sammentrekningsfaktorer ved høye temperaturer
Selv om den lave utvidelseskoeffisienten (3.3x10-6K-1) til borsilikatglass gir svært begrenset sammentrekning eller ekspansjon når det varmes opp eller kjøles ned, må også denne glasstypen håndteres med omhu.
Så snart temperaturen går over 150 °C er det viktig at oppvarming og senere nedkjøling av glassartikkelen skjer langsomt og jevnt. Omhu i valget av utstyr, omgivelser og ikke minst tid for gradvis økning og senking av temperaturen er essensiell.
2) Unngå fare for varmesjokk
Selv uten at glassartiklene er utsatt for høy temperatur, bør brå forandringer unngås. Varmesjokk fra brå oppvarming eller nedkjøling kan føre til at glasset springer eller får sprekker. Glass skal varmes langsomt opp helt fra starten av prosessen, og varme glassartikler skal nedkjøles gradvis på et sted der det ikke utsettes for kald trekk.
3) Fordel varmen jevnt for å unngå hetepunkter
Konsentrert eller direkte varme på enkelte deler av glasset kan gjøre at det oppstår hetepunkter. Dette bør unngås siden forskjellig grad av oppvarming kan belaste glasset og forårsake brudd. Hvis du bruker en bunsenbrenner, skal du ha lav flamme og bruke et trådnett med keramisk kjerne som sprer flammen for å fordele varmen.
En varmeplate bidrar også til å distribuere varmen effektivt; husk at toppen av varmeplaten må være større enn bunnen på kolben som skal varmes opp. Det sikrer at varmen fordeles jevnt gjennom bunnen av glassartikkelen og reduserer faren for at hetepunkter får glasset til å springe. Pass på at glassartikkelen har romtemperatur før den plasseres på varmeplaten; kalde beholdere kan utsettes for varmesjokk.
4) Vær varsom med bruk av mikrobølger
Ikke alle typer laboratorieglass kan brukes i mikrobølgeovn. Sodaglassprodukter, for eksempel, tåler ikke plutselige temperaturforandringer. Borsilikatglass, derimot, tåler mikrobølger godt. Likevel er det viktig å kontrollere at materialet kolben inneholder også absorberer mikrobølger, før den plasseres i ovnen.
Deler og tilbehør som er festet til glasset må også kontrolleres for egnethet for mikrobølger. Enkelte produkter har koblinger og skrulokk i plast. De må være i polypropylen eller PTFE for å kunne settes i mikrobølgeovn.
5) Autoklaver forsiktig for å unngå skade før senere oppvarming
De fleste typer laboratorieglass kan autoklaveres sikkert. Men det er et par ting som bør gjøres for å unngå skader på glassartikkelen som kan påvirke senere oppvarming. For det første må alle skrulokk løsnes før prosessen starter. Autoklavering av glassartikler med fastskrudd lokk kan gi trykkforskjeller som kan skade beholderen der eller ved senere oppvarming. Eventuelt kan det brukes et singleport-skrulokk med sterilt luftfilter, eller et skrulokk med steril ventilasjonsmembran som sørger for sikker trykkutjevning under autoklaveringssyklusen samtidig som innholdet i beholderen holdes sterilt. For det andre må du unngå at autoklaven fylles for mye. Da er det nok plass mellom gjenstandene til at høytrykksdampen kan sirkulere og faren for at glassartiklene skades slik at de ikke kan varmes opp senere, reduseres.