Om sikker rengjøring av glassartikler i laboratoriet
Ved DWK Life Sciences
Laboratorieprodukter i glass har hyppig og jevn kontakt med mange substanser. For at utstyret skal kunne brukes sikkert flere ganger, er det nødvendig med en robust rengjøringsprosess.
Effektivt renhold bidrar til å forlenge levetiden til produktene og beskytter verdien av fremtidig arbeid.
Selve rengjøringen av laboratorieglass betegnes ofte som reprosessering og kan utføres manuelt, med bruk av maskinelt utstyr eller som en kombinasjon av begge.
Denne bloggen beskriver de grunnleggende elementene i effektiv reprosessering og gir generelle råd om sikker rengjøring av glassartikler.
Reprosessering av laboratorieglass forklart
En komplett rengjørings- eller reprosesseringssyklus omfatter fire trinn som er påkrevd i varierende grad.
- Forvask - Dette trinnet sikrer at all heftende kontaminasjon fjernes fra overflatene på laboratorieglass, gjerne med bruk av prosesskjemikalier hvis nødvendig.
- Nøytralisering - Hvis nødvendig nøytraliseres rester av prosesskjemikalier som er brukt for å rengjøre overflatene på laboratorieglass. Siden det vanligvis brukes alkaliske prosesskjemikalier for rengjøring, brukes det sure kjemikalier for nøytralisering.
- Skylling - Dette trinnet fjerner rester av oppløst / løsnet kontaminasjon og prosesskjemikaliene som ble brukt ved nøytraliseringen.
- Desinfisering - Dette trinnet er bare nødvendig dersom sikkerhetsvurderingen i laboratoriet eller en spesiell prosess krever det. Formålet med desinfisering er å redusere antallet patogene mikroorganismer og aktive virus på overflaten av laboratorieglasset og, hvis nødvendig, å redusere kontamineringen til et akseptabelt nivå.
Noen tips om rengjøring av laboratorieglass
- Enten det gjennomføres en full reprosessering eller ikke - og om den er manuell eller automatisert, har vi noen tips om hvordan laboratorieglass og plastbelagte glassartikler best kan rengjøres effektivt og sikkert. Her er tolv tips du kan bruke hver dag.
- Automatisert reprosessering kan gjøres i oppvaskmaskiner. Støttestativene i oppvaskmaskinen må vedlikeholdes godt. Stativene må være dekket med et mykt materiale som hindrer skrapende kontakt mellom metall og glass.
- Manuell rengjøring skal utføres med plastbørste med myk, ikke-slipende bust. Myke vaskesvamper eller kluter kan også brukes. Bruk ikke børster eller materialer med slipende rengjøringsmidler. Skuresvamper lager riper i glasset og bør ikke brukes.
- Se over glassartiklene etter rengjøringen og fjern alle som på noen måte er skadet eller har riper, skår eller sprekker.
- Det finnes mange typer glassvask i handelen. Følg produsentens anvisninger for bruk av disse produktene siden enkelte kan være korrosive og skadelige for laboratorieglass.
- Økologiske løsningsmidler kan brukes der forholdene krever det.
- Plastbelagte glassartikler bør ikke ligge i bløt over lengre tid siden det vil forkorte levetiden til belegget. Brukte plastbelagte glassartikler må ikke stå uvasket i lengre tid siden det vil gjøre rengjøringen vanskeligere.
- Sett ikke metall eller andre harde gjenstander, som spatler, glassrørepinner eller børster med metalldeler, inn i glassartiklene. Det vil ripe opp glasset og kan forårsake brudd eller skade.
- Bruk ikke sterke alkaliske produkter eller fluorsyre som rengjøringsmiddel. De løser opp glasset og kan skade glassartiklene og eventuelt forårsake brudd som medfører ulykker.
- Bruk ikke skurende rengjøringsmidler, heller ikke mykrens som også kan ripe opp glasset og ved gjentatt bruk eventuelt forårsake brudd som medfører ulykker.
- Grip ikke inn i glassartiklene med smykker på hendene. Spesielt gjelder dette diamantringer som kan ripe innsiden av glasset og eventuelt forårsake brudd som medfører ulykker.
- Varm ikke glassartikkelen opp til temperaturer over 400 °C for å brenne av karbonrester. Det vil sette glasset under permanent stress som til slutt får glasset til å brekke og eventuelt forårsake en ulykke.
- Plastbelagte glassartikler skal ikke rengjøres med sterke, kjemiske rensemidler. Bruk heller et ikke-slipende rengjøringsmiddel. Unngå temperaturer over 110 °C (230 °C) hvis du bruker oppvaskmaskin eller tørker. Skuresvamper og børster anbefales ikke for bruk på plastbelagte glassartikler.