Om sikker bruk av glassartikler med skjøt
Ved DWK Life Sciences
Mye av det tradisjonelle arbeidet i laboratoriet krever sammenkoblet utstyr.
For eksempel krever destillasjons-, ekstraksjons-, filtrerings- og refluksprosesser en rekke komplekse sammenkoblinger av laboratorieglass. Mens de første forskerne som bidro i utviklingen av disse teknikkene har måttet ty til spesiallagede glass, propper og gummislanger for å koble sammen komponentene, har vi i dag utviklet utskiftbare glassartikler med skjøt som gir helt nye, flere og sikrere muligheter.
I denne bloggen ser vi på de forskjellige typene av tilgjengelige glassartikler med skjøt, hvor hver type vanligvis kommer til anvendelse og noen grunnleggende teknikker for sikkert vedlikehold.
Typene av glassartikler med skjøt forklart
Bruk av glassartikler med skjøt bidrar til å unngå søl og lekkasje av potensielt skadelige og ofte verdifulle substanser når det utføres eksperimenter. Selv om fordelene er åpenbare, er det viktig at du velger riktig type glassartikkel med skjøt for prosessen du utfører.
Det finnes et antall forskjellige skjøter, hver enkelt med helt spesiell funksjon.
Koniske skjøter
Dette er den vanligste typen slipt glassskjøt. Den har konisk kjegle og hals. Halser av denne typen har ofte en avrundet kantprofil som både forsterker skjøten og gjør at kanten ikke skaller så lett av som når kantprofilen er firkantet.
Kuleformede skjøter
Kuleformede skjøter skal brukes når det trengs fleksibilitet i vinklene på glassartiklene som kobles sammen. De brukes f.eks. ofte til å forbinde oppsamlingskolber med roterende kjølere, som kan øke betydelig i vekt når kolben fylles. Den kuleformede skjøten lar kolben forbindes med en skråstilt, vertikal kjøler og reduserer dermed belastningen på skjøten.
Flensskjøter
Flensskjøter, eller buttskjøter, brukes for å lage rette forbindelser på langs av sammenkoblede enheter. Denne typen forbindelser brukes vanligvis for rørledninger og på kolber med stor kapasitet og reaksjonskolber. Bruk av brede flensskjøter gir bedre tilgang til innholdet i kolber og rør.
Skjøter med gjenger
Gjengede skjøter gir en sterk forbindelse som lett lar seg justere. De er ideelle dersom lengden på en sammenkoblet enhet må kunne varieres og en slik glidende skjøt er godt egnet. Glassartikler med doble skrulokk brukes ofte for fleksibel justering av linjer fra to sider og gir enda mer fleksibilitet.
Om sikker bruk av glassartikler med skjøt
Som for alle typer laboratorieglass, finnes det noen grunnleggende regler for sikker og bærekraftig bruk av glassartikler med skjøt.
Det er viktig at nye glassartikler vaskes før de tas i bruk første gang, for å unngå kontaminering fra fibrene i emballasjen. Videre skal du se etter at glassartikkelen ikke er ripet, har skår, er sprukket eller ru. Alle skader reduserer den mekaniske styrken i glasset og kan gjøre at det brekker under bruk.
Det finnes også en rekke spesielle hensyn å ta når glassartikler med skjøt skal håndteres og brukes på nytt.
  1. Silikonfett brukes ofte for å tette en skjøt, men mange av skjøtene er utformet for bruk uten silikon for å unngå kontaminering. Et renere og ikke-kontaminerende alternativ er å bruke en mansjett av PTFE som settes inn mellom konusen og halsen
  2. Se alltid etter hvilke temperaturbegrensninger som gjelder for utstyret du bruker. Selv om den anbefalte maksimaltemperaturen for laboratorieutstyr i borsilikatglass er 500 °C (i korte perioder), kan arbeidstemperaturen for andre komponenter som er knyttet til skjøten, f.eks. plastforbindere, propper, slanger osv., være betydelig lavere
  3. Når du arbeider med temperaturer over 150 °C må oppvarming og nedkjøling skje langsomt og jevnt for å unngå brudd som følge av varmesjokk
  4. Hvis en varmeplate inngår i sammenkoblingen av enheter, er det viktig at varmeplaten er større enn bunnen til kolben som skal varmes opp. Og sett aldri en kald glassartikkel med skjøt på en varm plate
  5. Hvis du bruker en bunsenbrenner, skal du ha lav flamme og bruke et trådnett med keramisk kjerne som sprer flammen. På den måten unngår du ødeleggende hetepunkter i skjøtene og ellers i sammenkoblingen av enheter
  6. Anvend ikke høy temperatur eller varmekilder direkte på en målekolbe som inngår i en sammenkobling av skjøtte enheter siden det vil påvirke målenøyaktigheten
  7. Vær spesielt forsiktig hvis du bruker glassartikler med skjøt i mikrobølgeovn. Hvis glassartikkelen med skjøt er laget i borsilikatglass, er den egnet for mikrobølger. Men husk å sjekke at innholdet også tåler mikrobølger.
  8. Glassartikler med skjøt kan i blant sette seg fast etter en prosess. Hvis detskjer, må glassartikkelen med skjøt først kjøles naturlig ned og så dyppes kort i lunkent vann tilsatt et rengjøringsmiddel for laboratorieglass. Dette løsner skjøtene som har satt seg fast slik at du kan ta enhetene fra hverandre uten å måtte bruke kraft på glasset. Det er viktig å unngå dette så glasset ikke brekker eller skades før det brukes på nytt.