Batterikatode og -anodeproduksjon
Batterikatode og -anodeproduksjon
Avantor setter avansert batterivitenskap i bevegelse for å skape en bedre verden.
Et Li-ion-batteri har 2 elektroder: katoden og anoden.
Når batteriet lader ut, frigir anoden litiumioner til katoden (flyter gjennom elektrolytten), samt elektroner strømmer gjennom den elektriske kretsen), sistnevnte genererer en elektrisk strøm. Når batteriet plugges inn for å lades på nytt, skjer det motsatte, dvs. litiumioner frigis av katoden og mottas av anoden.
Uavhengig av elektrodetypen er de typisk sammensatt av en metallfolie som er belagt med en sammensetning fremstilt av en polymerbinder, et konduktivt additiv og et aktivt materiale.
- Katoden er en tynn aluminiumsfolie som er belagt med et sammensatt stoff. Katodeaktive materialer består av litium og metall. Den mest brukte polymerbinderen er polyvinylidenfluorid (PVDF) som løses opp i toksiske og antennelige løsningsmidler, slik som n-metylpyrrolidon (NMP) og n,n-dimetylformamid (DMF).
- Anoden er vanligvis en tynn kobberfolie som er belagt med et sammensatt stoff. Anodeaktivt materiale er grafitt (syntetisk produsert eller utvunnet). En vanlig brukt polymerbinder for anoden er karboksymetylcellulose (CMC) som løses opp i avionisert vann (DI-vann).
- Super P kullsvart (CB) er utbredt bruk som konduktivt additiv i katoder og anoder enten på laboratorie- eller industriskala. Avantor vil støtte deg ved å tilby kritiske råmaterialer, kjemikalier, utstyr, instrumenter, samt et stort utvalg av produkter for R&D, QA/QC, testing, kontrollert miljø, personal verneutstyr, sikkerhets- og fasilitetsadministrasjon.
Kontakt din lokale salgsrepresentant for mer informasjon eller fyll ut vårt kontaktskjema
Kontrollert miljø
Avantor tilbyr et bredt spekter av renromsprodukter for å beskytte produkt og prosess.
Verneutstyr og sikkerhet
Avantor tilbyr et bredt spekter av personlig verneutstyr (PVU) for å beskytte operatøren ved forskning, produksjon eller resirkulering.
Fasilitetsadministrasjon
Avantor tilbyr et bredt spekter av produkter for å holde fasiliteten ren, sikker og i orden.
Kjemikalier og råmaterialer for produksjon
Avantor tilbyr et bredt spekter av kjemikalier til R&D og produksjon av batteriaktive materialer.
Utstyr og instrumenter
Avantor distribuerer et bredt spekter av prosessutstyr og instrumenter fra de beste produsentene.
R&D, QA/QC. Testing
Avantor tilbyr et bredt spekter av produkter for å oppfylle de spesifikke behovene til R&D, QA/QC og testingslaboratorier.
NMP
Avantor tilbyr N-metyl-2-pyrrolidon (NMP) i ulike klasser (ACS, elektronisk, mikroelektronisk, etc…)
Ressurser – Elektrodeproduksjonsprosess og batteriytelse
Elektrodeproduksjonsprosess og dens påvirkning på litiumionbatteriytelsen: unike og fremtidige trender
Elektrodeproduksjonsprosessen er avgjørende i å bestemme batteriytelse