Avansert batterivitenskap – Kjemikalier og råmaterialer
Avantor tilbyr tusenvis av kjemikalier som egner seg for et mangfold av analytiske bruksområder i R&D fra våre viktigste merker – garantert høykvalitets kjemikalier og reproduserbar ytelse fra batch til batch er viktig for å oppnå din QC, produksjon eller R&D-mål.
Anode
Anoder er vanligvis sammensatt av naturlig eller syntetisk grafitt, men forskere undersøker andre karbonallotroper (kullsvart, fullerener) og ikke-karbonmaterialer (litiumfolie, oksider av vismut, germanium, silikon og tinn) som kan...
Katodekjemikalier
Katodematerialer som typisk inkluderer oksider av overgangsmetaller som kan håndtere litium ved å endre deres oksidasjonstilstander. Vi tilbyr også mange natriumbaserte og andre salter for forskning i ikke-litiumteknologier.
Separator og bindere
Separatormaterialer som brukes til å kontrollere termisk ledeevne inkluderer polyetylen, polypropylen og andre polymere i ark- eller pulverform.
Metallbatterikomponenter
Rene metaller og metallegeringer som brukes i batterier inkluderer aluminium, kobolt, rustfritt stål og nikkel i mange former, inkludert folie, vaiere, pulver og stenger.
Organiske løsningsmidler
Stort utvalg av løsningsmidler med høy renhet for batteriproduksjon
Kontakt din lokale salgsrepresentant for mer informasjon eller fyll ut vårt kontaktskjema