Battericelle, -modul og -pakkeenhet
Battericelle, -modul og -pakkeenhet
Avantor setter avansert batterivitenskap i bevegelse for å skape en bedre verden.
For å si det enkelt, celler, moduler og pakker er enheter av samlede batterier. En gruppering av celler utgjør en modul, og en gruppering av moduler utgjøre en pakke.
Mens batterielektrodeproduksjon primært er en kjemisk prosess, er battericelle-, -modul- og -pakkeproduksjon en mekanisk monteringsprosess.
Battericeller er beholdere som lagrer energi kjemisk. De leveres i mange former og typer, men de tre vanligste er prismatisk, pose og sylindrisk.
Battericellene er ordnet i moduler for å oppnå enheter som det kan utføres service på. Cellene er koblet til ved bruk av kobber eller aluminiumsbusstenger i serie og parallelt, i batteripakker, for å oppnå ønsket spenning og energikapasitet. En elektrisk bil krever for eksempel 400-800 volt og én enkelt battericelle, typisk med 3-4 volt
Til slutt er batteripakken det fullstendige rommet som leverer strøm til det elektriske kjøretøyet. Pakken inneholder vanligvis battericeller og/eller moduler, programvare (BMS - batteriadministrasjonssystem) og ofte et kjølende og oppvarmende system, avhengig av hvor og hvordan batteripakken skal brukes.
Videre kan celler integreres direkte i den fullstendige batteripakken, uten å dele dem opp i enkelte moduler (celle til pakke) eller direkte integrert i kjøretøysrammen (celle til chassis).
Før et batteri kan monteres i en elbil, må det formateres og testes. Batteriformasjon er aktuelt hovedflaskehalsen i batteriproduksjonsprosessen. Lade- og utladningssyklusene som aktiverer materialet i en nymontert battericelle eller pakke, kan ta opptil 20 timer. Men prosessen er avgjørende da den har stor påvirkning på et batteris levetid, kvalitet og kostnad. Nesten hvert nyproduserte batteri er underlagt formasjons- og testingsprosessen før det kan monteres i et system.
Avantor vil støtte deg ved å tilby kjemikalier, utstyr, instrumenter, samt et stort utvalg av produkter for R&D, QA/QC, testing, kontrollert miljø, personlig verneutstyr, sikkerhets- og fasilitetsadministrasjon.
Kontakt din lokale salgsrepresentant for mer informasjon eller fyll ut vårt kontaktskjema
Kontrollert miljø
Avantor tilbyr et bredt spekter av renromsprodukter for å beskytte produkt og prosess.
Verneutstyr og sikkerhet
Avantor tilbyr et bredt spekter av personlig verneutstyr (PVU) for å beskytte operatøren ved forskning, produksjon eller resirkulering.
Fasilitetsadministrasjon
Avantor tilbyr et bredt spekter av produkter for å holde fasiliteten ren, sikker og i orden.
Kjemikalier og råmaterialer for produksjon
Avantor tilbyr et bredt spekter av kjemikalier til R&D og produksjon av batteriaktive materialer.
Utstyr og instrumenter
Avantor distribuerer et bredt spekter av prosessutstyr og instrumenter fra de beste produsentene.
R&D, QA/QC. Testing
Avantor tilbyr et bredt spekter av produkter for å oppfylle de spesifikke behovene til R&D, QA/QC og testingslaboratorier.