Resirkulering av batteri
Resirkulering av batteri
Avantor setter avansert batterivitenskap i bevegelse for å skape en bedre verden.
Li-ion-batterier inneholder ofte nyttige og verdifulle metaller i høy klasse. De inneholder også skadelige stoffer, slik som organiske løsningsmidler og fluorinholdige litiumsalter.
Derfor har resirkulering av Li-ion-batterier en betydelig potensiell økonomisk fordel og hjelper til med å beskytte det naturlige miljøet.
Resirkulering for Li-ionbatterier involverer vanligvis både fysiske og kjemiske prosesser:
- Mekaniske prosesser (inkludert inert knusing, sortering og sikteprosesser og et spesielt tilfelle av termomekanisk separering)
- Hydrometallurgiske prosesser
- Pyrometallurgiske prosesser
De fleste Li-ion-batteriene som resirkuleres i dag, gjennomgår en prosess som kalles "oppstykking", der batteriet oppstykkes til svært små biter. Etter oppstykkingen behandles denne såkalte "svarte massen" for å ekstrahere verdifulle metaller som kobolt og nikkel.
Avantor vil støtte deg ved å tilby kjemikalier, utstyr, instrumenter, samt et stort utvalg av produkter for R&D, QA/QC, testing, kontrollert miljø, personal verneutstyr, sikkerhets- og fasilitetsadministrasjon.
Kontakt din lokale salgsrepresentant for mer informasjon eller fyll ut vårt kontaktskjema.
Kontrollert miljø
Avantor tilbyr et bredt spekter av renromsprodukter for å beskytte produkt og prosess.
Verneutstyr og sikkerhet
Avantor tilbyr et bredt spekter av personlig verneutstyr (PVU) for å beskytte operatøren ved forskning, produksjon eller resirkulering.
Fasilitetsadministrasjon
Avantor tilbyr et bredt spekter av produkter for å holde fasiliteten ren, sikker og i orden.
Kjemikalier og råmaterialer for produksjon
Avantor tilbyr et bredt spekter av kjemikalier til R&D og produksjon av batteriaktive materialer.
Utstyr og instrumenter
Avantor distribuerer et bredt spekter av prosessutstyr og instrumenter fra de beste produsentene.
R&D, QA/QC. Testing
Avantor tilbyr et bredt spekter av produkter for å oppfylle de spesifikke behovene til R&D, QA/QC og testingslaboratorier.