Batterimaterialproduksjon
Batterimaterialproduksjon
Avantor setter avansert batterivitenskap i bevegelse for å skape en bedre verden.
Aktuelle Li-ion-batterier består hovedsakelig av fire hovedkomponenter: katode, anode, elektrolytt og separator.
- Katoden er en tynn aluminiumsfolie som er belagt med en sammensetning som er laget av aktiv agens, løsningsmiddel, superkonduktivt additiv og binder. Katodeaktive materialer består typisk av litium og metall.
- Anoden er vanligvis en tynn kobberfolie som er belagt med en sammensetning som er laget av aktiv agens, løsningsmiddel, superkonduktivt additiv og binder. Anodeaktivt materiale er grafitt (syntetisk produsert eller utvunnet).
Elektrolytt er sammensatt av salter, løsningsmidler og additiver.
- Typiske separatorer er aktuelt laget av syntetisk harpiks, slik som polyetylen (PE) og polypropylen (PP)
Avantor vil støtte deg ved å tilby kritiske råmaterialer, kjemikalier, utstyr, instrumenter, samt et stort utvalg av produkter for R&D, QA/QC, testing, kontrollert miljø, personal verneutstyr, sikkerhets- og fasilitetsadministrasjon.
Kontakt din lokale salgsrepresentant for mer informasjon eller fyll ut vårt kontaktskjema
Kontrollert miljø
Avantor tilbyr et bredt spekter av renromsprodukter for å beskytte produkt og prosess.
Verneutstyr og sikkerhet
Avantor tilbyr et bredt spekter av personlig verneutstyr (PVU) for å beskytte operatøren ved forskning, produksjon eller resirkulering.
Fasilitetsadministrasjon
Avantor tilbyr et bredt spekter av produkter for å holde fasiliteten ren, sikker og i orden.
Kjemikalier og råmaterialer for produksjon
Avantor tilbyr et bredt spekter av kjemikalier til R&D og produksjon av batteriaktive materialer.
Utstyr og instrumenter
Avantor distribuerer et bredt spekter av prosessutstyr og instrumenter fra de beste produsentene.
R&D, QA/QC. Testing
Avantor tilbyr et bredt spekter av produkter for å oppfylle de spesifikke behovene til R&D, QA/QC og testingslaboratorier.
35AD654F78874D21828635093224212B_83371
Den vanligste elektrolytten i litiumbatterier er en litiumsaltløsning som litiumheksafluorofosfat (LiPF6)
Produkter i fokus – Personlig verneutstyr og sikkerhet
Beskyttende plagg
Oppdag vårt omfattende utvalg av arbeidsklær, engangscoveralls…
Fallseler
Personlige fallstanssystemer
Hansker
Spesifiser nærmere søket etter riktig hanske for ditt bruksområde her
Gassdetektorer
Multigassdetektorer, oksygendetektorer
Utvalgte produkter – Fasilitetsadministrasjon
Kjemisk lagring
Våre kjemiske lagringsløsninger gir sikker lagring for å lagre korrosive eller antennelige materialer, for å beskytte personale og fasiliteter...