BOD-inkubatorer
Alle BOD-metoder krever at prøver oppbevares ved 20 °C (68 °F) i fem dager. VWR tilbyr et bredt utvalg av temperaturstyrte inkubatorer.
Lovibond®-serien
6 modeller; 2 til 40 °C (0,1°), 135 til 445 liter
Velp-serien
6 modeller; fast temperatur eller 3 til 50 °C (0,1°), 120 til 215 liter
WTW-serien
  • OxiTop® Box: fast temperatur på 20 °C ±0,5 °C
  • 5 modeller; 10 til 40 °C (0,5°), 180 til 500 liter