Fortynnings-BOF
BOF-måling i henhold til EN 1899-1 og DI EN 1899-2, samt offisiell EPA-metode.
- Enkel prøvehåndtering
- Automatisk BOF-beregning
- EPA godkjent
StirrOx® G er en selvrørende oksygensensor for oksygenbestemmelse i Karlsruhe-flasker.
- Kontinuerlig vannstrøm for høy reproduserbarhet
- Det er ikke nødvendig med nullpunktskalibrering
- Umiddelbart klar til bruk