Renromsservietter
De er viktige for de komplekse rengjøringsprosessene som fjerner kontaminasjon som vanligvis er usynlig med det blotte øye, og støtter vedlikeholdet av god grunnleggende hygiene sammen med et rent visuelt inntrykk.
For å sikre effektiv rengjøring må renromsserviettene kunne absorbere mange typer overflatekontaminasjon på kortest mulig tid og uten at de fordeler forurensingen videre, som partikler, fibre, ioner eller mikrobiologisk kontaminasjon.
Ettersom renromskravene varierer mye, må de valgte serviettene være egnet til bruksområdet. De forskjellige materialene og strukturene i renromsserviettene virker i høy grad inn på den tekniske og funksjonelle ytelsen.