Sko og støvler for renrom
Fottøy brukes i mange timer hver dag og må være sikkert (for personer og prosesser) og komfortabelt.
Det er forskjeller i fottøyet for sikkerhet, vern og industri, som er utformet i henhold til følgende europeiske standarder:
EN 61340-5-1: beskyttelse av komponenter som er følsomme overfor elektrostatisk ladning / generelle krav
EN 4843-100: krav til antisklitest
EN ISO 20344: krav og testmetoder
EN ISO 20345: spesifikasjon av sikkerhetsskoen
EN ISO 20346: spesifikasjon av verneskoen
EN ISO 20347: spesifikasjon av yrkesskoen
Vanntett fottøy må brukes når det er store væskemengder i nærheten. PU-klogger eller mikrofibersko, som kan rengjøres og desinfiseres, bør brukes. Når det er nødvendig å begrense eller forhindre elektrostatisk ladning, er det viktig med antistatisk eller ESD-beskyttet fottøy.
Produktvalg
Sko
Velg fra en liste over produkter, og juster søkeattributtene …