Servietter og svabere for renrom
Renromsservietter er en av de viktigste forbruksartiklene i renrom og kontrollerte miljøer. De brukes i en sammensatt rengjøringsprosess som fjerner kontaminanter som vanligvis ikke er synlige for det blotte øye, og de gjør det enklere å opprettholde en god grunnhygiene samt et rent visuelt inntrykk.
Renromsservietter må kunne absorbere en rekke overflatekontaminanter på kortest mulig tid for å oppnå effektiv rengjøring, og uten at de selv tilfører ytterligere forurensning i form av partikler, fibere, ioner eller mikrobiologiske kontaminanter.
Ettersom kravene til renrom varierer mye, må serviettene som velges, være egnet for bruksområdet. De ulike materialene og strukturene i serviettene har stor innvirkning på den tekniske og funksjonelle ytelsen.
Servietter
Renromsserviettene leveres i mange ulike varianter og størrelser for individuelle bruksområder i renrom (for eksempel våtservietter, sterile, ikke-sterile servietter og servietter med forseglede kanter).
Dispenser for servietter
Dispenser i pleksiglass for ren oppbevaring av utvalget med renromsservietter, egnet for borddispensering.
Spesialtilbehør
Vi tilbyr en rekke verktøy som passer til spesielle rengjøringsoppgaver, som Cyto-benkepapir eller votter.
Svamper
For fjerning av omfattende og deigaktig kontaminering.
Svabere
Svabere leveres med en rekke håndtaks- og hodeformer og også i en ESD-utgave.