Kontorartikler til renrom
Notatbøker for renrom og post-it-lapper for renrom lages av papir for renrom. Det er mulig å skrive på begge sider av arket. Vi anbefaler våre solide og resistente skrivetavler, som gjør det enklere å skrive ned notater i renrommene og de kontrollerte produksjonsområdene.
Spesielle renromspenner med antisklihåndtak gjør det enklere å skrive selv når du har på deg renromshansker. Blekket (vi tilbyr ulike farger) i renromspennene er permanent, også på kalde og våte overflater (for eksempel plastposer, laboratorieutstyr for engangsbruk), og hurtigtørkende. Det blir ikke gnidd utover, men kan skrubbes bort.
Papir og post-it-lapper
For skriving, kopiering og utskrift på alt vanlig kontorutstyr.
Skrivetavler
For rask festing av dokumenter.
Notatbøker
Laget av papir for renrom, for notatføring i renrom.
Etiketter
I ulike størrelser og farger, på ruller, også som autoklaverbar utgave.
Tape
Klebende renromstape er egnet for fargemerking, merking av overflater, utstyr, maskineri og små deler samt strekkodeetiketter.
Penner
Permanente, også på kalde og våte overflater.
Datatilbehør
Spesialtilbehør som tåler vann og er enkelt å desinfisere (for eksempel tastaturer og mus for renrom), som er kompatible med alle datasystemer.