Datatilbehør for renrom
Ettersom tastaturet er et av områdene i renrommet som har mest kontaminering og er svært vanskelig å rengjøre, beskytter mange brukere det med folie. Det spesialutviklede tastaturet for bruk i renrom er en enorm forbedring i forhold til slik folie.
De berøringssensitive tastaturene for renrom har ingen mellomrom mellom tastene, slik at færre partikler samler seg opp. Tastaturet for renrom er helt forseglet og vanntett, og det er derfor enkelt å rengjøre og desinfisere det. Laget av akryl eller glass. Egnet for fullstendig infeksjonskontroll.
Mus for renrom har nøyaktig samme egenskaper som en vanlig PC-mus. Musen for renrom er forseglet, og den kan desinfiseres grundig ved å legges i en rengjøringsløsning. Musen er kompatibel med alle USB-tilkoblinger og datasystemer.