Renromstape
Klebende renromstape er egnet for fargemerking, merking av overflater, utstyr, maskineri og små deler samt strekkodeetiketter. Den henger godt fast, men kan fjernes uten at det ligger igjen rester. Svært lav generering av partikler og utgasser, kjerne av plast. Leveres i ulike farger og ulike bredder og lengder.
Vi anbefaler mansjettstriper for effektiv forsegling mellom hanske og plagg. Det selvklebende klebemiddelet kan lett fjernes og etterlater ingen kleberester eller skader på plaggene. Med sterkt fôr som enkelt kan tas av, gammabestrålt.
Produktvalg
Tape
Velg fra en liste over produkter, og juster søkeattributtene …