Emballasje for renrom
Vi tilbyr et stort utvalg produkter for krevende emballasjebruksområder i renrom og kontrollerte miljøer, for eksempel egnet for sterilisering, lav partikkelkontaminering, motstand mot de fleste kjemikalier, forsegling eller antistatiske egenskaper av høy kvalitet. (Flate) poser, poser som er enkle å åpne, eller rør kan leveres. Gjennomsiktig folie gir fordelen av at produktet vises. Serien inkluderer også folier som er egnet for skriving.
Alle emballasjetyper for renrom leveres for ulike renromsstørrelser, og det leveres emballasje for maskiner og enheter av alle størrelser og annet sterilt utstyr av stor størrelse. Forseglingsenheter kan leveres på forespørsel.
.png)
Tyvek-emballasje
Laget av gjennomsiktig folie med svært få gassrester, svært lav partikkelkontaminering og utmerkede sperreegenskaper. Leveres i ulike renromsklasser.
Emballasje i gjennomsiktig papir
Gjennomsiktig folie som er egnet for skriving. Ubegrenset egnethet for sterilisering med damp, etylenoksid og formaldehyd. Som flat pose eller rør.
Emballasje i polyetylen
Ultraren, klar polyetylen. Egnet for gammasterilisering og resistent mot de fleste kjemikalier. Flate poser, rør og pakker for maskiner og enheter av alle størrelser kan leveres.
Antistatisk emballasje i polyetylen
Laget av ultraren polyetylen, ikke-korroderende, resistent mot de fleste kjemikalier og kan enkelt varmeforsegles.
Kniver og kuttere
For enkel åpning av emballasje og annet kuttearbeid i renrom. Versjoner både for flerbruk og engangsbruk kan leveres.