Kniver og posekuttere for renrom
Engangsversjon:
- Sikkerhetsbeskyttelse for blad som trekkes automatisk tilbake
- Ikke nødvendig å skifte blad, eliminerer alle løse blader
- Ergonomisk håndtak
- Gammabestrålt
Versjon som kan brukes på nytt:
- Verktøykniv av rustfritt stål
- Blad kan skiftes ut
- Autoklaverbar
Produktvalg
Kniver og kuttere
Velg fra en liste over produkter, og juster søkeattributtene …